PRCYTOMAG-40K
MILLIPLEX® Non-Human Primate Cytokine Magnetic Bead Panel - Immunology Multiplex Assay
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
Synonim(y):
10549 test immunologiczny na obecność cytokin u naczelnych, Panel cytokin dla naczelnych Millipore, Zestaw multipleksowy małpich cytokin
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 70-101%
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(IL-10, IL-18)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(IL-4)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
The MILLIPLEX® Non-Human Primate Cytokine panel is to be used for the simultaneous quantification of any or all of the following in tissue/cell lysate and culture supernatant samples and serum or plasma samples: G-CSF, GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-1ra, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL8, IL-10, IL-12/23(p40), IL-13, IL-15, IL-17A, MCP-1, MIP-1β, MIP-1α, sD40L, TGF-α, TNF-α, VEGF, and IL-18.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Cytokines/Chemokines
Specyficzność
The multiplexed assay panel has been tested with samples from multiple non-human
primate species, please see protocol for details.
Zastosowanie
- Analytes: G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-1RA, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12/23 (p40), IL-13, IL-15, IL-17, IL-18, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, sCD40L, TGF-α, TNF-α, VEGF
- Recommended Sample type: Serum, plasma, and cell culture
- Recommended Sample dilution: Neat
- Assay Run Time: Overnight or one day. For best results, an overnight incubation is recommended
- Research Category: Inflammation & Immunology
Cechy i korzyści
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Standard Curve Range: Refer to QC analysis sheet for exact concentration (sCD40L, TNFα)
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract