PCYTMAG-23K
MILLIPLEX® Porcine Cytokine and Chemokine Magnetic Bead Panel - Immunology Multiplex Assay
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology in porcine serum, plasma and cell culture samples.
Synonim(y):
Millipore zestaw multipleksowy do leczenia zapalenia świń, luminex test multipleksowy świńskiego cytokinowego chemokinowego czynnika wzrostu, panel cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych luminex dla świń, panel testów immunologicznych na interleukinę u świń
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
pig
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 92-103%
standard curve range: 0.005-20 ng/mL
(IL-1α)
standard curve range: 0.012-50 ng/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.024-100 ng/mL
(GM-CSF, IL-1ra, IL-2, IL-6, IL-10, IL-12, IL-18 & TNFα)
standard curve range: 0.061-250 ng/mL
(IL-4)
standard curve range: 0.122-500 ng/mL
(IFNγ & IL-1β)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
MILLIPLEX® Porcine Cytokine/Chemokine Panel can be used for the simultaneous quantification of any or all of the following analytes in porcine tissue/cell lysate and culture supernatant samples and serum or plasma samples: GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1ra, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-18 and TNFα. This kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two internal assay quality controls and can measure up to 38 samples in duplicate.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Cytokines/Chemokines
Specyficzność
Zastosowanie
- Analytes: GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1Ra, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-12, IL-18, TNF-α
- Recommended Sample Type: serum, plasma or cell/tissue culture supernatants or lysate
- Recommended Sample Dilution: 25 μL per well of undiluted serum or plasma; cell/tissue culture samples may require dilution in an appropriate control medium.
- NOTE: Extra centrifugation and attention may be needed for samples with extremely high lipid content.
- Assay Run Time: Overnight (16-18 hours) at 2-8°C.
- Research Category: Inflammation & Immunology
Cechy i korzyści
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Powiązane treści
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.
Odkryj zalety testów multipleksowych MILLIPLEX®, opartych na technologii testów multipleksowych Luminex® xMAP®, które zapewniają spójne, wysokiej jakości wyniki i zobacz, w jaki sposób te multipleksowe testy biomarkerów Luminex® są wykorzystywane do postępu badań.