Kluczowe dokumenty
PAPP1-160K
Millipore
MILLIPLEX® Porcine Acute Phase Protein Panel 1
Synonim(y):
Luminex porcine acute phase multiplex kit, porcine multiplex CRP, porcine multiplex haptoglobin, Porcine multiplex kit, Luminex porcine immunoassay, Millipore porcine panel, porcine acute phase multiplex kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
reaktywność gatunkowa
porcine
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
Parametry
25 μL sample volume (per well of a 1:5000 dilution)
assay range
recovery range: 101%
(Haptoglobin)
recovery range: 102%
(CRP)
standard curve range: 0.15-600 ng/mL
(CRP)
standard curve range: 0.24-1000 ng/mL
(Haptoglobin)
inter-assay cv: ≤15%
intra-assay cv: ≤10%
metody
multiplexing: suitable
moc wejściowa
sample type plasma
sample type serum
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Acute phase proteins (APPs) constitute an integral part of the innate immune response, exhibiting significant alterations in their serum/plasma concentrations in response to inflammation, infection, or trauma. This group of proteins includes haptoglobin (Hp) and C-reactive protein (CRP), which play pivotal roles in immune response, and are frequently studied as biomarkers of systemic inflammation and disease.
Research category: Cardiovascular
Research sub-category: Inflammation
Specyficzność
There was no or negligible cross-reactivity between the antibodies for an analyte and any of the other analytes in this panel.
Zastosowanie
MILLIPLEX® Porcine Acute Phase Protein Panel 1 is a 2-plex kit to be used for the simultaneous quantification of any or all of the following analytes in porcine serum and plasma samples: C-Reactive Protein (CRP) and Haptoglobin.
Cechy i korzyści
Configurable
Opakowanie
Each kit sufficient for 96 wells
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Przewodnik dotyczący wyboru platform testów immunologicznych, w tym testów multipleksowych i jednoproksowych, urządzeń, oprogramowania i usług.
Odkryj zalety testów multipleksowych MILLIPLEX®, opartych na technologii testów multipleksowych Luminex® xMAP®, które zapewniają spójne, wysokiej jakości wyniki i zobacz, w jaki sposób te multipleksowe testy biomarkerów Luminex® są wykorzystywane do postępu badań.