Kluczowe dokumenty
BCYT1-33K
Millipore
11468 Bovine Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel 1 - Wielokrotny test immunologiczny
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
To order a Milliplex® kit, please search for your analyte of interest.
reaktywność gatunkowa
bovine
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zapalenie i odpowiedź komórek odpornościowych są kluczem do utrzymania homeostazy. Stan zapalny odgrywa kluczową rolę w etiologii wielu chorób immunologicznych, takich jak choroby zakaźne, choroby zwyrodnieniowe stawów i choroby układu oddechowego, a także choroby neurologiczne, metaboliczne i sercowo-naczyniowe, a nawet nowotwory. Jednak do tej pory możliwość pomiaru poziomu cytokin i chemokin w próbkach bydła była ograniczona głównie do testów ELISA. Naukowcy mogą teraz mierzyć wiele biomarkerów stanu zapalnego jednocześnie za pomocą naszego 11468 Bovine Cytokine/Chemokine Panel 1, opartego na technologii 10549 xMAP. 11468 Bovine Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel 1 to 15-pleksowy zestaw do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnego lub wszystkich poniższych analitów w próbkach surowicy, osocza i supernatantu hodowli tkankowej: IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-17A, IL-36RA (IL-1F5), IP-10 (CXCL10), MCP-1 (CCL2), MIP-1α (CCL3), MIP-1β (CCL4), TNFα, VEGF-A. 11468 oferuje najszerszy wybór analitów w szerokim zakresie stanów chorobowych i gatunków. Po zidentyfikowaniu interesujących analitów można polegać na jakości, którą wbudowujemy w każdy zestaw, aby uzyskać wyniki, którym można zaufać. Oprócz cech testu wymienionych w protokole, inne kryteria wydajności oceniane podczas procesu walidacji obejmują: reaktywność krzyżową, liniowość rozcieńczenia, stabilność zestawu i zachowanie próbki (np. wykrywalność i stabilność). Każdy panel i zestaw spełnia rygorystyczne kryteria produkcyjne, aby zapewnić powtarzalność między partiami.Każdy panel i zestaw 11468 zawiera: Kontrole jakości (QC) dostarczone w celu zakwalifikowania wydajności testu Porównanie partii standardowej (kalibratora) i QC z partią referencyjną w celu zapewnienia spójności między partiami Zoptymalizowana matryca surowicy naśladująca natywne środowisko analitu Koktajle przeciwciał wykrywających zaprojektowane w celu uzyskania spójnych profili analitu w panelu Panel 11468 Bovine Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel 1 jest częścią najbardziej wszechstronnego systemu dostępnego do badań cytokin i chemokin. Od naszych pojedynczych do multipleksowych rozwiązań biomarkerów, współpracujemy z Tobą w celu zaprojektowania, opracowania, analitycznej walidacji i zbudowania najbardziej wszechstronnej biblioteki dostępnej do wykrywania i kwantyfikacji białek.
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa między przeciwciałami i innymi analitami w tym panelu jest niewykrywalna lub nieistotna.
Zastosowanie
Oparty na kulkach multipleksowy panel cytokin Bovine Cytokine/Chemokine, wykorzystujący technologię 10549 xMAP, umożliwia jednoczesną analizę 15 biomarkerów cytokin i chemokin w próbkach surowicy bydlęcej, osocza i hodowli komórkowej. Jest to test inkubacyjny nocny (16-18 godzin w temperaturze 2-8°C) lub dwugodzinny (20-25°C); chociaż zalecana jest inkubacja nocna. Można użyć maksymalnie 25 μL na studzienkę rozcieńczonej surowicy lub osocza w stosunku 1:2. Hodowla tkankowa lub inne pożywki mogą być prowadzone w postaci czystej lub odpowiednio rozcieńczonej w pożywce kontrolnej. Zestaw ten może być stosowany do analizy wszystkich lub dowolnej kombinacji analitów Bovine Cytokine/Chemokine Panel 1 w surowicy, osoczu lub supernatancie hodowli tkankowej/komórkowej/nowotworowej.Dostępne anality: IFNγ;IL-1α;IL-1β;IL-4;IL-6;IL-8;IL-10;IL-17A;MIP-1α;IL-36RA;IP-10;MCP-1;MIP-1β;TNFα;VEGF-A
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Opakowanie
Płytka 96-dołkowa
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Usprawnij badania dzięki końcówkom do multipleksowania MILLIPLEX®, wskazówkom branżowym i jednodniowym testom w ograniczonym czasie laboratoryjnym.
Uncover tips and tricks to multiplexing in this guide from the experts. Learn how you can enhance the power of your research with MILLIPLEX® multiplexing, including industry guidance for immunoassays, multiplexing tips, one-day MILLIPLEX® multiplex assays for limited lab time, and more.
Multiplex immunoassays, such as MILLIPLEX® multiplex metabolic assays, are critical in metabolic syndrome research because they provide a full picture of the different conditions related to it, like diabetes and obesity, as well as save time and sample volume.
Wielokrotne testy immunologiczne oszczędzają czas i ilość próbek w badaniach nad zespołem metabolicznym, zapewniając kompleksowy wgląd w powiązane schorzenia.
Zobacz wszystko