Kluczowe dokumenty
PCYTMAG23PMX13BK
Millipore
11468 Panel koralików magnetycznych do oznaczania cytokin/hemokin u świń Oszczędność miejsca (opakowanie zbiorcze)
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology in porcine serum, plasma and cell culture samples.
Synonim(y):
Millipore zestaw multipleksowy do leczenia zapalenia świń, luminex test multipleksowy świńskiego cytokinowego chemokinowego czynnika wzrostu, panel cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych luminex dla świń, panel testów immunologicznych na interleukinę u świń
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
pig
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
standard curve range: 0.005-20 ng/mL
(IL-1α)
standard curve range: 0.012-50 ng/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.024-100 ng/mL
(GM-CSF, IL-1ra, IL-2, IL-6, IL-10, IL-12, IL-18 & TNFα)
standard curve range: 0.061-250 ng/mL
(IL-4)
standard curve range: 0.122-500 ng/mL
(IFNγ & IL-1β)
metody
multiplexing: suitable
kompatybilność
configured for Premixed
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Dzięki podobieństwu do ludzi pod względem wielkości serca, szybkości przepływu krwi, skóry, enzymów wątrobowych i gojenia się kości, modele świń zastąpiły wiele modeli psów i naczelnych w wielu obszarach badawczych, takich jak układ sercowo-naczyniowy, toksykologia, farmakologia, starzenie się i kości. "Mini-świnki", hodowane w celu zachowania podobnej wielkości i funkcji serca jak u ludzi, ale starzejące się bez nadmiernego wzrostu, zostały wykorzystane do długoterminowych badań przedklinicznych lub wielopokoleniowych, które można przeprowadzić w stosunkowo krótkim czasie.
11468 Porcine Cytokine/Chemokine Panel może być używany do jednoczesnego oznaczania ilościowego wszystkich następujących analitów w próbkach tkanki/lizatu komórkowego świń i supernatantu hodowli oraz próbkach surowicy lub osocza: GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1ra, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-18 i TNFα. Zestaw ten wykorzystuje format 96-dołkowy, zawiera liofilizowany koktajl standardowy, dwie wewnętrzne kontrole jakości testu i może mierzyć do 38 próbek w duplikacie.
Platforma 10549 9239 wykorzystuje format testu immunologicznego z kulkami magnetycznymi, zapewniający idealną szybkość i czułość do ilościowego oznaczania wielu analitów jednocześnie, znacznie poprawiając wydajność przy jednoczesnym zachowaniu cennej objętości próbki.
Typ panelu: Cytokiny/Chemokiny
Specyficzność
AKTUALIZACJA >>
Reaktywność krzyżowa między przeciwciałami i innymi analitami w tym panelu jest niewykrywalna lub nieistotna.
Zastosowanie
  • Anality: GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1Ra, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-12, IL-18, TNF-α
  • Zalecany typ próbki: surowica, osocze lub supernatanty lub lizat hodowli komórkowej/tkankowej
  • Zalecane rozcieńczenie próbki: 25 μl na studzienkę nierozcieńczonej surowicy lub osocza; próbki hodowli komórkowych/tkankowych mogą wymagać rozcieńczenia w odpowiednim podłożu kontrolnym.
  • UWAGA: W przypadku próbek o wyjątkowo wysokiej zawartości lipidów może być konieczne dodatkowe odwirowanie i uwaga.
  • Czas działania testu: Przez noc (16-18 godzin) w temperaturze 2-8°C.
  • Kategoria badawcza: Zapalenie i immunologia
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Inne uwagi
Czułość: Informacje na temat czułości poszczególnych biomarkerów znajdują się w protokole zestawu.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp