Merck
Todas as fotos(13)
Documentos Principais
ZIQ7003T0C
Milli-Q
Sistema de purificação de água pura e ultrapura Milli-Q® IQ 7003
greener alternative
Produces ultrapure (Type 1) water and pure (Type 2) water with a production flow rate of 3 L/hr from tap water feed
Sinônimo(s):
Sistema de água tipo 1
About This Item
Código UNSPSC:
41104206
NACRES:
NB.85
entrada CA/CC
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
Nível de qualidade
linha de produto
Milli-Q® IQ
embalagem
pkg of 1 unit
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
≤2 L/min distribution flow rate (Type I)
100 L/day max. usage
20.6 kg operating weight (57.3 lb)
3 L/hr flow rate (Type II)
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 31.5 cm (12.4 in.) × 38 cm (15 in.)
entrada
feed water nature potable tap water
saída
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
condutividade
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
O sistema Milli-Q® IQ 7003 possui meios de purificação avançados, design hidráulico e recursos de software. Ele tem design compacto, ergonômico e inteligente para fornecer água pura e ultrapura de qualidade consistentemente alta sob demanda. O sistema tem quatro componentes separados e distintos:
  • a unidade de produção de água pura e ultrapura Milli-Q® oferece instalação flexível e uma manutenção mais simplificada.
  • O tanque inteligente de armazenamento de água pura oferece proteção máxima contra qualquer fonte externa de contaminação.
  • A unidade reprojetada do ponto de dispensação E-POD® oferece acesso rápido e conveniente à água pura (tipo 2) pressurizada, variando de gota a até 2 L/min.
  • O dispensador Q-POD® fornece água ultrapura (Tipo 1) de alta qualidade sem esforço.
Até quatro dispensadores POD podem ser abastecidos por uma única unidade de purificação, todos eles dispõem de telas sensíveis ao toque digitais integradas que permitem uma operação intuitiva do sistema, dispensação conveniente da água e rápido acesso aos dados, mesmo em uma bancada distante.
Recursos exclusivos de design incluem autoenxágue antes da produção para garantir somente que a água pura de qualidade superior entre no tanque. A unidade de purificação compacta e o tanque podem ser colocados na parede ou sob a bancada, deixando as bancadas livres e organizadas para otimizar o espaço do laboratório.
Para obter mais informações sobre esse produto, entre em contato com a nossa equipe de assistência técnica
Aplicação
O sistema moderno e totalmente integrado de água pura e ultrapura Milli-Q® IQ é inteligente, intuitivo e ecológico.
A água ultrapura produzida por esse sistema é utilizada para técnicas analíticas sensíveis: HPLC, UHPLC, LC-MS, IC e outros tipos de cromatografia, bem como para análises de elementos por GF-AAS e ICP. Ele também é recomendado para uso em áreas de ciências biológicas, como biologia celular, biologia molecular e bioquímica. Outros exemplos de aplicações incluem o preparo e análise de nanopartículas.
A água pura deste sistema é usada para aplicações laboratoriais gerais, como o preparo de tampões, reagentes e soluções de pH. Ele também pode ser usado para preparar meios de cultura para microbiologia, reagentes e soluções de coloração para histologia, bem como para abastecer equipamentos de laboratório (lavadoras, geradores de hidrogênio etc.).
Características e benefícios
MyMilli-Q™ Digital Services
  • Tenha o suporte total do recurso de monitoramento e serviço on-line MyMilli-Q™ Remote Care, para obter a máxima produtividade do seu laboratóri’o.
  • Notificações imediatas e personalizáveis de alertas e alarmes do sistema, 24 horas por dia, 7 dias por semana, por e-mail e SMS.
  • Informações do sistema em tempo real, desempenho, dados sobre a qualidade da água e muito mais em seu computador ou dispositivo móvel.
  • Diagnósticos rápidos e on-line – e até mesmo reparos remotos possíveis – por nossa equipe de assistência técnica.
  • A rastreabilidade total dos dados e os recursos de acesso e recuperação de dados sem esforço facilitam a preparação para auditorias e o credenciamento de laboratórios.
  • Gerenciamento on-line dos seus contratos de serviços e consumíveis.
Sistema de purificação de água
  • Lâmpadas UV bactericidas e de oxidação ech2o® sem mercúrio patenteadas para a inativação de bactérias e oxidação de impurezas orgânicas.
  • O cartucho de pré-tratamento IPAK Gard® protege a membrana de osmose reversa (RO) para melhorar o desempenho do sistema.
  • O cartucho de polimento IPAK Quanta® de alta eficiência remove íons e contaminantes orgânicos da água pura.
  • A RO avançada garante uma vazão constante, reduz o consumo de água e remove os contaminantes.
  • O módulo de eletrodeionização (EDI) Elix® produz água pura constante e de alta qualidade, sem necessidade de manutenção e com baixos custos de operação.
  • O tanque inteligente de armazenamento de água (25 l, 50 l & 100 l) com filtro de ventilação perfeitamente integrado e lâmpada UV bactericida ASM ech2o® sem mercúrio preserva a qualidade da água armazenada.
  • As medições precisas de TOC são obtidas com o monitor on-line A10® reprojetado.
  • Escolha entre a ampla variedade de POD-Paks de aplicação para qualidade da água adaptada às suas necessidades específicas de aplicação. Os dispensadores E-POD® e Q-POD® são compactos, ergonômicos e intuitivos, permitindo a dispensação sob medida e tornando o trabalho de laboratório mais fácil do que nunca.
  • As etiquetas e-Sure (com base na tecnologia RFID) estão presentes em todos os consumíveis e oferecem garantia de qualidade e segurança, além de rastreabilidade.
  • O gerenciamento de dados poderoso e integrado sem papel torna mais simples e rápido o gerenciamento dos dados do sistema de água.
  • Opções de instalação flexíveis, & que ocupam menos espaço sem desorganização. A unidade de purificação e o tanque podem ser armazenados sob ou sobre a bancada, ou ainda afixados à parede. Escolha uma combinação de diferentes opções para atender aos seus requisitos de espaço. O modo de hibernação LabClose mantém a qualidade da água do sistem′a com consumo de energia reduzido.
  • Fabricado em um centro de produção com registro de certificação ISO 9001 e ISO 14001.
  • Um produto alternativo mais ecológico: O sistema Milli-Q® IQ 7003 foi avaliado em 7 dimensões que têm um impacto crucial no aquecimento global: energia e emissões, água, embalagem, materiais, fornecedores e fabricação, economia circular e usabilidade e inovação. Com o recebimento oficial do selo de produto alternativo mais ecológico, certificamos que o sistema Milli-Q® IQ 7003 utiliza menos plástico e menos eletricidade, além de ser completamente isento de mercúrio. Veja o indicador de design para sustentabilidade (DfS) para o sistema Milli-Q® IQ 7003.
Outras notas
Instruções de uso
Retenção de organismos: Microrganismos.
Modo de ação: Filtração e UV.
Aplicação: Análises laboratoriais em geral
Uso pretendido: Purificação de água.
Instruções de uso: Esse item fornece água filtrada por membranas de 0,22 μm de grau de esterilização e exposta a uma lâmpada UV bactericida. Consulte a seção “Introdução” do guia do usuário dos equipamentos do sistema (disponível na chave USB da caixa do sistema)
Declaração de armazenamento: Armazene em local seco.
Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
  • Uma caixa específica para cada país com o manual do usuário no idioma local e um cabo de alimentação elétrica adaptado à rede elétrica local precisam ser encomendados separadamente deste item do catálogo.
  • O preço indicado corresponde atualmente apenas ao item de catálogo acima indicado; está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
  • Este item do catálogo não inclui consumíveis, acessórios e outros produtos e/ou serviços que possam ser necessários para a instalação e a operação corretas da unidade de purificação de água ao longo do tempo.
  • Como cada um dos nossos clientes tem necessidades específicas de água purificada, recomendamos que sua compra seja validada por um dos nossos especialistas. Permanecemos à disposição para auxiliar você, não hesite em nos contatar!
Um produto alternativo mais ecológico: O sistema foi avaliado em 7 dimensões que têm um impacto crucial no aquecimento global. Com o recebimento oficial do selo de produto alternativo mais ecológico, certificamos que o sistema Milli-Q® IQ 7003 utiliza menos plástico e menos eletricidade, além de ser completamente isento de mercúrio. Veja o cartão de pontuação Design for Sustainability (DfS) para o sistema Milli-Q® IQ 7003.
Informações legais
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Elemental impurities in pharmaceutical drugs present a risk to human health and are regulated. Milli-Q® ultrapure water purification systems comply with the requirements for trace element analyses.
This study reviews the suitability of ultrapure water for the IC analysis of drinking water. Inorganic ions and disinfectant by-products (DBPs) were assessed.
Elemental impurities in pharmaceutical products must be monitored and controlled at all stages of development and production. Ultrapure water produced by a Milli-Q® water system is recommended for ICP-MS and ICP-OES trace element analyses.