5874316024C
Tabletes efervescentes EfferSan
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from contaminants
Sinônimo(s):
EfferSan Effervescent Tablets (CA)
forma
tablet
Características
Formerly known as ROProtect CR
composição
(mixture of troclosene sodium dihydrate, sodium carbonate and adipic acid)
embalagem
pkg of 24 tablets
disponibilidade
available only in USA and Canada
condição de armazenamento
dry at room temperature (Tightly closed. Do not store near acids)
Altura
10.2 cm (4 in.)
compatibilidade
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with RiOs™ Essential
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Desen. Expl. 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2