Documentos
ZWBASE012
Milli-Q
ROCare
Base cleaning chemical for removing organics, grime and slime from RO membranes
Sinônimo(s):
ROCare B
About This Item
Código UNSPSC:
41104210
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Nível de qualidade
Características
removes organics, grime and slime from RO membranes
embalagem
pkg of 12 packs
condição de armazenamento
dry at room temperature (Tightly closed)
compatibilidade
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O ROCare B é um consumível de purificação de água para laboratório que garante a vida útil e o desempenho do sistema, por meio da remoção eficiente de parte ou da maioria do material orgânico acumulado na superfície das membranas de osmose reversa (OR).
O limpador básico é fornecido em um envelope e o envelope vazio é removido após o uso. Ele é usado periodicamente quando indicado pelo sistema, quando a % de rejeição da OR cai para menos de 5% ou quando a taxa de vazão do permeado da OR cai mais que 10% devido ao acúmulo de material orgânico.
Aplicação
Os envelopes de limpeza básica ROCare B protege as membranas de OR que auxiliam os sistemas de purificação de água Elix® Advantage, Milli-Q® HR 7000, Milli-Q® HX 7000 e Milli-Q® IX 7003/05/10/15.
Características e benefícios
  • Produto químico básico de limpeza para remoção de compostos orgânicos, sujeira e limo
  • pH 10 em uma solução aquosa
  • Contém 12 pacotes
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system, Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2