Documentos Principais
5874316024
Milli-Q
Tabletes efervescentes EfferSan
For reverse osmosis (RO) membrane protection
Sinônimo(s):
Tabletes efervescentes EfferSan (EUA)
About This Item
Código UNSPSC:
41104210
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Nível de qualidade
Formulário
tablet
composição
Active Ingredient: Sodium Dichloro-s-Triazinetrione 50%, Other Ingredient: 50%, Total 100%. Available Chlorine 31.75%
embalagem
pkg of 24 tablets
Altura
10.2 cm (4 in.)
compatibilidade
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX SD
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with RiOs Essential
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os tabletes efervescentes EfferSan (EUA) são tabletes usados em dispositivos de filtração, como sistemas de purificação de água e cartuchos.
Aplicação
Os tabletes EfferSan são usados para pesquisa e desenvolvimento, como pesquisa e análise bioquímica.
Características e benefícios
Esse produto otimiza a proteção das membranas de osmose reversa (OR) contra incrustação orgânica.
Armazenamento e estabilidade
Quando não estiver em uso, mantenha o produto seco e em recipiente bem vedado. Armazene em uma área fresca, seca e bem ventilada, longe do calor ou de chamas abertas
Informações legais
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2