MPGP04001
Filtro Millipak® Express 40
0.22 µm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense, For use with Elix® Advantage and Milli-Q® Advantage A10 / Direct / Integral / Reference systems
Sinônimo(s):
Filtro Millipak® Express
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone filter
styrene-acrylonitrile (SAN) housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
removal of particulates and bacteria
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Millipak®
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
compatibilidade
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- A membrana é sustentada por um disco de plástico rígido com canais, o que garante alta vazão de água e resistência a variações de pressão, sem o risco de ruptura da membrana.
- Os filtros de membrana Millipak® usam o exclusivo design ordenado de discos empilhados, minimizando o volume retido e a descamação de partículas.
- Os filtros foram projetados com um filtro de membrana assimétrica, de PES (polietersulfona), de 0,22 μm, termosselada, em uma armação de SAN (estireno-acrilonitrila).
- Os poros cônicos da membrana permitem uma taxa de vazão alta em uma pressão diferencial baixa.
- A membrana, o material da armação e os processos de produção foram selecionados para reduzir a liberação de extraíveis orgânicos e inorgânicos.
- Conecta-se à saída do ponto de fornecimento de água, como os PODs dos sistemas de purificação de água Milli-Q®.
- A campana protetora protege contra a intrusão de contaminantes bacterianos do ar durante a dispensação.
- Cada filtro é testado individualmente e entregue com um certificado de qualidade.
- Manutenção descomplicada: o filtro é encaixado e trocado com facilidade.
Componentes
Outras notas
- Retenção de organismos: Microrganismos
- Modo de ação: Filtração
- Aplicação: Análises laboratoriais gerais
- Uso pretendido: Purificação de água
- Instruções de uso: Esse item fornece água filtrada através de membranas de grau esterilizante de 0,22 μm. Consulte a seção “Usando o sistema” do guia do usuário dos equipamentos do sistema (disponível na chave USB da caixa do sistema)
- Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.