Documentos Principais
TANKMPK02
Milli-Q
Filtro de respiro para tanque de PE (água tipo 3)
Protects purified water stored in 30/60/100 PE tanks from airborne contaminants.
Sinônimo(s):
Filtro de respiro
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiais
polyethersulfone
polypropylene
styrene-acrylonitrile (SAN)
Nível de qualidade
Características
hydrophobic
embalagem
pkg of 1 unit
Altura
6 cm (2.4 in.)
diâm. conexão de entrada
1/4 in.
diam. conexão de saída
1/4 in.
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.65 μm pore size
conector
NPT inlet connection
outlet hose barb
compatibilidade
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs Essential
for use with RiOs
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Este filtro de respiro foi projetado para proteger a água purificada conservada em tanques de armazenamento de PE de 30/60/100 litros contra contaminantes do ar. Ele é usado quando o reservatório é abastecido com água proveniente de osmose reversa (OR, tipo 3) do sistema RiOs.
Um filtro de respiro atua filtrando o ar que entra no reservatório de água. À medida que a água sai do reservatório, o ar que entra no sistema passa pelo filtro.
Os cartuchos do filtro são feitos de polipropileno, polietersulfona (PES) e estireno-acrilonitrila (SAN) e eles são cuidadosamente montados segundo um processo sem diclorometano (DCM).
Este filtro de respiro deve ser trocado duas vezes por ano para proporcionar resultados ideais.
Para uso com tanques de armazenamento de PE de 30/60/100 abastecidos com água proveniente de OR (tipo 3) dos sistemas RiOs, RiOs Essential, Direct-Q® e Milli-Q® Direct.
Aplicação
O filtro de respiro fornece proteção avançada contra contaminantes do ar.
Características e benefícios
  • Permite garantir que a qualidade da água do tanque de armazenamento seja mantida para atender às especificações de qualidade da água.
  • O filtro de respiro consiste em dois discos de membranas hidrofóbicas de 0,65 μm para retenção bacteriana e de partículas.
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismos
  • Modo de ação: Filtração
  • Aplicação: Análises laboratoriais gerais
  • Uso pretendido: Purificação de ar
  • Instruções de uso: Este item fornece água filtrada por membranas de 0.65 μm. Consulte a seção “Usando o sistema” no guia do usuário dos equipamentos do sistema (disponível junto com o sistema).
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany