MPGP002A1
Filtro Millipak® de 0,22 μm
0.22 μm membrane filter for particulate and bacteria-free water at the point of dispense for the Milli-Q® IQ, IX and EQ 7 series water purification systems.
Sinônimo(s):
Filtro Millipak®
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone filter
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Millipak®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O filtro é projetado com um filtro de membrana assimétrica PES (polietersulfona) de 0,22μ m selado termicamente em um invólucro de estireno acrilonitrilo que serve para minimizar a liberação extraível orgânica e inorgânica.
Aplicação
Características e benefícios
- Cada filtro Millipak de ® 0,22μ m é testado de modo individual, hermeticamente selado e entregue com um certificado de qualidade.
- Validado para fornecer água livre de bactérias (<0.01cfu/mL when installed and used in a laminar flow hood).
- Carefree maintenance: Easily installed and replaced.
- Redesigned bottom-tip for a secured installation of the protection bell.
- Validated to deliver particulate-free water (no particles with size >0,22 μm)
- A etiqueta e-Sure para conexão por RFID com dispensador E-POD® ou Q-POD® possibilita total rastreabilidade (gerenciamento de dados) e monitoramento automático do status de consumíveis na interface sensível ao toque do POD.
Outras notas
- Retenção de organismos: Microrganismos
- Modo de ação: Filtração
- Aplicação: Análises laboratoriais gerais
- Uso pretendido: Purificação de água
- Instruções de uso: Esse item fornece água filtrada através de membranas de grau esterilizante de 0,22 ?m. Consulte a seção do equipamento do sistema do guia do usuário Usando o sistema (disponível na chave USB da caixa do sistema).
- Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Os clientes também visualizaram
Artigos
This study reviews the suitability of ultrapure water for the IC analysis of drinking water. Inorganic ions and disinfectant by-products (DBPs) were assessed.