Merck
Todas as fotos(10)
Key Documents
ZIX7005T0C
Milli-Q
Sistema de purificação de água pura Milli-Q® IX 7005
greener alternative
The most advanced Milli-Q® pure water system for the production of Elix® quality water at a flow rate of 5 L/h., output: type 2 water (> 5 MΩ·cm), input: potable tap water
Sinônimo(s):
Sistema de água tipo 2
About This Item
Código UNSPSC:
41104202
NACRES:
NB.85
entrada CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Nível de qualidade
linha de produto
Milli-Q® IX
embalagem
pkg of 1 unit
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Parâmetros
≤2 L/min distribution flow rate (from POD)
100 L/day
23.4 kg operating weight (51.6 lb)
5 L/hr flow rate
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 31.5 cm (12.4 in.) × 38 cm (15 in.)
entrada
feed water nature potable tap water
saída
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
condutividade
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
O sistema Milli-Q® IX 7005 é uma solução de purificação de água compacta, ergonômica, sem mercúrio e inteligente que fornece água pura de qualidade consistentemente alta sob demanda. O sistema tem três componentes separados e distintos:
  • A unidade de produção de água pura oferece instalação flexível e manutenção simplificada.
  • O tanque inteligente de armazenamento de água pura oferece proteção máxima contra qualquer fonte externa de contaminação.
  • A unidade reprojetada do ponto de dispensação E-POD® fornece acesso rápido e conveniente à água pura pressurizada. Uma grande tela sensível ao toque permite interação intuitiva e mostra os dados essenciais para total tranquilidade do usuário. Até dois dispensadores E- POD® podem ser utilizados com cada unidade de produção IX em locais diferentes dentro do mesmo laboratório ou em laboratórios adjacentes. (O tanque de armazenamento e o ponto de dispensação devem ser encomendados separadamente)
Para obter mais informações sobre esse produto, entre em contato com a nossa equipe de assistência técnica
Aplicação
O sistema de purificação de água Milli-Q® IX 7005 produz água pura (tipo 2).
  • Para aplicações críticas em laboratório, tais como: preparo de meios de cultura para microbiologia, soluções de coloração para histologia e citologia, imuno-histoquímica (IHQ), gel e tampões para eletroforese, western blot, imunoensaios (ELISA, RIA), testes de dissolução de medicamentos, demanda biológica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), espectroscopia UV/Vis etc. Ele também pode ser usado para preparar amostras para fluorimetria a laser, na síntese e caracterização de membranas para células de combustível, ou na síntese de nanocompósitos por eletroquímica.
  • Para aplicações laboratoriais gerais: Preparo de amostras (diluição, extração...), preparo de tampões e reagentes, enxágue de vidraria etc.
  • Alimentar instrumentos laboratoriais como autoclaves, lavadoras de louça, câmaras de teste de estabilidade e intemperismo, analisadores clínicos e dispositivos de coloração de lâminas, geradores de hidrogênio e sistemas de água ultrapura (p. ex., sistema Milli-Q® IQ 7000).
Características e benefícios
Sistema de purificação de água
  • Fornece água pura com qualidade que atende aos requisitos das farmacopeias e das normas ISO.
  • Fácil de usar com manutenção simplificada.
  • Fornece água pura tipo 2 confiável com monitoramento contínuo da qualidade.
  • Compacto, com opções de instalação que economizam espaço.
  • As lâmpadas ech2o® sem mercúrio usam tecnologia UVC-LED para inativar bactérias.
  • Usa um cartucho de pré-tratamento IPAK Gard® que protege a membrana de osmose reversa (OR) para melhorar o desempenho do sistema.
  • O módulo de eletrodesionização (EDI) Elix® fornece água pura de qualidade consistentemente superior, sem manutenção e com baixos custos operacionais.
  • A solução inteligente de armazenamento de água pura fornece proteção multidirecionada contra contaminação bacteriana, por particulados e CO2 usando uma lâmpada UV bactericida, um filtro de respiro, o módulo de higienização automática (ASM) e um sensor de transbordamento.
  • Arquivamento automático de registros eletrônicos.
  • Gerenciamento de dados simplificado e integrado.
MyMilli-Q Serviços digitais
Tenha o suporte total do recurso de monitoramento e serviço on-line MyMilli-Q Remote Care para obter a máxima produtividade do seu laboratório.
  • Notificações imediatas e personalizáveis de alertas e alarmes do sistema 24 horas por dia, 7 dias por semana, por e-mail e SMS.
  • Informações do sistema em tempo real, desempenho, dados sobre a qualidade da água e muito mais em seu computador ou dispositivo móvel.
  • Diagnósticos rápidos e online–, e até mesmo reparos remotos possíveis – por nossa equipe de serviços.
  • A rastreabilidade total dos dados e os recursos de acesso e recuperação de dados sem esforço facilitam a preparação para auditorias e o credenciamento de laboratórios.
  • Gerenciamento on-line de seus contratos de serviços e consumíveis.
Um produto alternativo mais ecológico: O sistema Milli-Q® IX 7005 foi avaliado em 7 dimensões que têm um impacto crucial no aquecimento global: energia e emissões, água, embalagem, materiais, fornecedores e fabricação, economia circular e usabilidade e inovação. Com o recebimento oficial do selo de produto alternativo mais ecológico, certificamos que o sistema Milli-Q® IX 7005 usa menos eletricidade, água e plástico, além de ser totalmente isento de mercúrio. Veja o indicador de design para sustentabilidade (DfS) para o sistema Milli-Q® IX 7005.
Outras notas
Instruções de uso
Retenção de organismos: Microrganismos.
Modo de ação: Filtração e UV.
Aplicação: Análises laboratoriais em geral
Uso pretendido: Purificação de água.
Instruções de uso: Esse item fornece água filtrada por membranas de 0,22 μm de grau de esterilização e exposta a uma lâmpada UV bactericida. Consulte a seção “Introdução” do guia do usuário dos equipamentos do sistema (disponível na chave USB da caixa do sistema)
Declaração de armazenamento: Armazene em local seco.
Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Componentes necessários, mas não incluídos:
  • Uma caixa específica para o país com o manual do usuário no idioma local e um cabo de alimentação adaptado à rede elétrica local precisam ser solicitados além deste número de catálogo.
  • O preço indicado atualmente corresponde apenas ao número de catálogo acima e está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
  • Este número de catálogo não inclui consumíveis, acessórios e outros produtos e/ou serviços que possam ser necessários para a instalação e a operação correta da unidade de purificação de água ao longo do tempo. Um tanque de armazenamento Milli-Q® IQ/IX e um dispensador remoto E-POD® devem ser solicitados além deste número de catálogo.
  • Como cada um de nossos clientes tem necessidades específicas de água purificada, recomendamos que você tenha sua compra validada por um de nossos especialistas. Permanecemos à disposição para auxiliar você, não hesite em nos contatar!
Informações legais
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Guanidinium based blend anion exchange membranes for direct methanol alkaline fuel cells (DMAFCs)
Sajjad S D, et al.
Journal of Power Sources, 300, 95-103 (2015)
Corrosion inhibiting action of Ni?Mo alloy coatings in the presence of mixed metal oxide nanocomposites
Goveas J J, et al.
New. J. Chem., 42, 13660-13666 (2018)
Takahiro Yamaguchi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(21), 5133-5140 (2015-02-07)
This study involved the development of a multiresidue method for the rapid analysis of 43 antibiotics in meats using ultrahigh-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. This method was performed using dispersive-solid phase extraction, which is able to analyze 20 samples within