Documentos Principais
TANKA100
Milli-Q
Tanque de armazenamento
100 L Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tank, Stores and maintains the pure (Type 2 or Type 3) water quality
Sinônimo(s):
Armação do tanque de armazenamento - 100 l
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Materiais
polyethylene
embalagem
pkg of 1 unit
Parâmetros
110.9 kg operating weight (244 lb)
A × L × P
111.8 cm (44.0 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 38 cm (14.8 in.)
capacidade
100 L
volume
100 L
100000 mL
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrição geral
O design exclusivo do tanque de armazenamento’ protege a água pura da estagnação e contaminação bacteriana, preservando a qualidade da água armazenada melhor do que nunca. Esse tanque de polietileno de alta qualidade é compacto para que possa caber mais facilmente em um espaço limitado.
O tanque armazena água purificada produzida pelos sistemas de purificação de água Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, Milli-Q® IX 7003/05/10/15 e Milli-Q® EQ 7000/08/16.
Aplicação
Esse tanque inteligente de armazenamento de água pura deve ser combinado com o conjunto da parte superior do tanque de armazenamento Milli-Q® IQ/IX/EQ para proporcionar uma prevenção múltipla contra vários tipos de contaminação por bactérias, particulados e CO2.
Características e benefícios
Dentro do tanque (corpo do tanque com parte superior do tanque), a qualidade da água pura é preservada por 4 recursos integrados:
  • Um filtro de respiro perfeitamente integrado proporciona melhor proteção contra contaminantes do ar.
  • Módulo de higienização automática (ASM) com uma lâmpada integrada de LED UVC ech2o® sem mercúrio, com emissão em 265 nm, irradia periodicamente a água armazenada e as paredes do tanque, o que impede o crescimento bacteriano e a formação de biofilme.
  • O sensor de transbordamento substitui a conexão hidráulica de transbordamento com o ralo e a válvula esfera na frente do tanque, eliminando fontes de retrocontaminação.
  • O sensor de nível de pressão substitui o sensor de nível flutuante, o que elimina esse foco de desenvolvimento de biofilme entre o ar e a superfície da água.
Informações legais
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany