TANKAFS10
Tanque de armazenamento
10 L polyethylene storage tank, For optimal storage of pure (Type 2) water
Sinônimo(s):
Tanque de armazenamento de 10 litros em polietileno
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Produtos recomendados
Materiais
polyethylene reservoir
embalagem
pkg of 1 unit
A × L × P
45 cm (17.7 in.) × 23 cm (9 in.) × 16 cm (6.3 in.)
capacidade
10 L
volume
10 L
10000 mL
compatibilidade
for use with AFS®
Descrição geral
Este tanque de armazenamento mantém a pureza consistente da água armazenada e proporciona proteção eficaz contra contaminantes do ar.
Este reservatório armazena água pura produzida pelos sistemas de purificação de água AFS®, AFS® D e AFS® E.
Este reservatório armazena água pura produzida pelos sistemas de purificação de água AFS®, AFS® D e AFS® E.
Aplicação
A solução ideal para armazenamento de água pura.
Características e benefícios
- O reservatório armazena 10 l de água purificada.
- Um filtro de respiro do reservatório protege a água de particulados, bactérias e CO2 dissolvido.
- Uma função de transbordamento asséptico mantém a qualidade da água porque impede a retrocontaminação do dreno.
- A base cônica do reservatório permite uma drenagem completa e facilita o enxágue durante a higienização, ao passo que o interior liso limita a formação de biofilme.
Informações legais
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany