Documentos Principais
TANKPE030
Milli-Q
Tanque de armazenamento
30 L polyethylene storage tank, An optimally integrated storage solution for your pure (Type 2/3) water
Sinônimo(s):
Tanque de armazenamento de 30 litros em polietileno
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Materiais
polyethylene reservoir
embalagem
pkg of 1 unit
Parâmetros
30 kg operating weight (66.1 lb)
A × L × P
60 cm (23.5 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 38 cm (14.96 in.)
capacidade
30 L
Diâmetro
38 cm (14.96 in.)
volume
30 L
30000 mL
compatibilidade
for use with AFS®
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs Essential
for use with RiOs
Descrição geral
Este tanque de armazenamento de polietileno (PE) de 30 l mantém a pureza consistente da água armazenada e proporciona proteção eficaz contra contaminantes do ar.
O reservatório armazena água pura dispensada pelos sistemas de purificação de água Elix® Essential/Essential UV/Advantage/Reference, Milli-Q® Direct, Direct-Q®, Direct-Q® UV, RiOs, RiOs Essential, AFS® D e AFS® Essential.
Aplicação
Este tanque de armazenamento de PE é uma solução de armazenamento confiável para a sua água pura.
Características e benefícios
  • Compacto, com design que ocupa menos espaço.
  • Incorpora os últimos desenvolvimentos técnicos e recursos avançados para o armazenamento de água com pureza consistente.
  • O polietileno foi selecionado por sua característica de liberação mínima de extraíveis.
  • As paredes opacas bloqueiam a luz solar para impedir o desenvolvimento de algas.
  • A superfície interna lisa impede a formação de biofilme.
  • O formato cilíndrico minimiza a área de superfície em contato com a água.
  • A base cônica do reservatório permite uma drenagem completa e facilita o enxágue durante a higienização.
  • A água pura que entra facilmente pela parte debaixo do tanque impede a absorção de dióxido de carbono.
  • A válvula frontal permite a dispensação manual de água pura.
  • A válvula de distribuição permite a conexão com outros equipamentos laboratoriais.
  • A tampa hermeticamente vedada bloqueia a entrada de ar no tanque.
  • O filtro de respiro do reservatório (não incluído) protege a água de contaminantes do ar.
  • A função de transbordamento asséptico mantém a qualidade da água porque impede a retrocontaminação do dreno.
  • A abertura superior grande possibilita a limpeza manual durante o procedimento de higienização.
Informações legais
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany