Documentos Principais
ZIQP0D000
Milli-Q
Dispensador remoto de água ultrapura Q- POD®
For intelligent and flexible ultrapure water delivery from Milli-Q® IQ 7000 and 7003/05/10/15 water purification systems
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Q-POD®
Parâmetros
5.5 kg operating weight (12.1 lb)
~2 L/min flow rate
A × P × L
70.2 cm (27.6 in.) × 27 cm (10.6 in.) × 21.1 cm (8.3 in.)
entrada
potable tap water
saída
type 1 water (18.2 MΩ·cm) (25°C)
condutividade
0.055 μS/cm at 25 °C (water output)
compatibilidade
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrição geral
Tenha sempre acesso rápido e conveniente a água ultrapura tipo 1 pressurizada. Este dispensador ergonômico é compacto e seu uso é intuitivo, ajudando a promover um ambiente de trabalho eficiente. As funções essenciais do sistema continuam próximas, ao alcance das mãos, na interface da tela sensível ao toque do Q-POD®.
Para uso com os sistemas de purificação de água Milli-Q® IQ 7000 e 7003/05/10/15.
Aplicação
O dispensador remoto Q-POD® foi projetado para propiciar flexibilidade na dispensação de água ultrapura tipo 1 com taxas de vazão e dispensação volumétrica variáveis.
Características e benefícios
  • Até 4 dispensadores Q-POD® podem ser conectados a um único sistema de purificação de água.
  • O Q-POD® pode ser instalado até 2 ou 5 m de distância (dependendo do conector) da unidade principal de produção.
  • 6 filtros finais diferentes podem ser conectados para direcionar a filtração a contaminantes específicos e removê-los no momento da dispensação de água ultrapura.
  • A tela sensível ao toque de 5 pol. com visor de LCD em cores e brilhante é fácil de ler e conveniente para usar, até mesmo se estiver usando luvas. Ela está posicionada na altura dos olhos e é direcionável (120°). Uma entrada USB permite a exportação fácil de dados.
  • A navegação nos modos de operação e dispensação é intuitiva, sem perder tempo passando por vários menus para achar as informações.
  • Os ícones gráficos na tela permitem que todos os usuários operem o sistema de forma rápida e fácil.
  • As informações completas exibidas na tela (qualidade da água, status do sistema, nível do tanque, modo de operação, volume dispensado) permitem sempre dispensar a qualidade de água esperada.
  • Três modos para dispensar água ultrapura:
  • Fluxo variável (8 taxas de vazão diferentes, ajustadas usando o disco de dispensação: desde conta-gotas real a 0,05 l/min até a vazão total de até 2 l/min).
  • A dispensação de água volumétrica fornece automaticamente um volume de água específico, de 20 ml a 100 l (em incrementos de 1 ml).
  • A dispensação de água assistida permite a dispensação automática de um volume pré-selecionado e o fornecimento dos últimos mililitros no modo conta-gotas; isso permite que o usuário interrompa o fluxo manualmente quando a marca de calibração for atingida.
  • O dispensador de água tem mais de 1.500 posições (até 30 posições horizontais, com rotação de 360° e 54 posições verticais). Desse modo, as operações diárias são mais fáceis porque o dispensador é bem adaptado ao tamanho e formato de todos recipientes usados no laboratório.
  • Pode ser instalado em uma extensão articulada fixada à parede, maximizando o espaço na bancada.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany