Merck
Todas as fotos(11)
Documentos Principais
ZEQ7008T0C
Milli-Q
Sistema de purificação de água pura e ultrapura Milli-Q® EQ 7008
The Milli-Q®water system produces ultrapure (Type 1) and pure (RO, Type 3) water from tap water with a production flow rate up to 8 L/hour
Sinônimo(s):
Milli-Q® EQ 7008/16 Ultrapure and Pure Water Purification System
About This Item
Código UNSPSC:
41104206
NACRES:
NB.85
entrada CA/CC
100 V / 230 V, 50-60 Hz
Nível de qualidade
linha de produto
Milli-Q® EQ
embalagem
pkg of 1 unit
Parâmetros
<2 L/min distribution flow rate (from POD)
<2 L/min product water instant delivery rate
160 L/day max. usage
27.4 kg operating weight (60.4 lb) (system and system mounted POD)
8 L/hr make-up flow rate
resistividade
18.2 MΩ-cm, @25oC (Product Water)
A sistema
49.8 cm (19.6 in.)
76.7 cm (30.2 in.) , with POD on top position
system depth
38 cm (15 in.)
55.6 cm (21.9 in.) , with POD attached
system width
37.5 cm (14.8 in.)
44.4 cm (17.5 in.) , with POD attached
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
≤5 ppb (Product Water)
entrada
feed water nature potable tap water
feed water nature potable tap water
saída
product water quality: type 3 water (RO water)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
condutividade
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
Descrição geral
O sistema de purificação de água ultrapura Milli-Q® EQ 7008 fornece água ultrapura (Tipo 1) e pura (Tipo 3) a partir da água da torneira.
Vários recursos de design inteligentes e inovações tecnológicas tornam o sistema fácil de usar e reduzem sua pegada ambiental em comparação com a geração anterior do sistema direto® Milli-Q.
O sistema apresenta três componentes distintos que podem ser instalados remotamente a partir da unidade de purificação:
  • Uma grande interface de tela sensível ao toque de 7 polegadas (~18 cm) que permite o controle intuitivo do sistema, o acesso rápido aos dados e o monitoramento rápido da qualidade pode ser colocado a até 3 m do sistema.
  • Dispensador ergonômico Q-POD® com 3 taxas de fluxo, ‘Luzes de verificação e & dispensação’ e polimento final adaptados às necessidades da aplicação. Ele pode ser montado no sistema ou na parede a até 3 m do sistema.
  • Um tanque inteligente de armazenamento de água pura que oferece proteção máxima contra fontes externas de contaminação.
Aplicação
Esse sistema de água ultrapura Milli-Q® de alta qualidade é flexível, intuitivo e de confiança. A água ultrapura produzida por esse sistema é usada para técnicas analíticas sensíveis, incluindo HPLC, UHPLC, IC e outros tipos de cromatografia, bem como para técnicas de análise elementar, como AAS e ICP-MS.
Também é recomendada para uso em áreas de ciências biológicas, como biologia celular, biologia molecular, bioquímica e métodos de detecção inovadores.
A água de osmose reversa (RO, Tipo 3) produzida por esse sistema pode ser usada para alimentação de equipamentos, viveiros, habitats aquáticos e plantas.
Características e benefícios
  • Fornece água ultrapura diretamente de uma fonte de água da torneira.
  • A solução inteligente de armazenamento de água pura oferece proteção multidirecionada para salvaguardar a qualidade da água.
  • Os cartuchos de polimento IPAK Meta® e IPAK Quanta® removem os íons da água pura até o nível de traços.
  • O dispensador Q-POD® oferece um fornecimento ágil de água em 3 taxas de fluxo ajustáveis manualmente.
  • ‘As luzes de verificação & da distribuição’ no braço do Q-POD® garantem a prontidão do sistema e uma distribuição ideal.
  • Dispensação volumétrica com um toque, de 100 ml a 25 l, em incrementos de 100 ml.
  • O dispensador e a tela sensível ao toque HMI podem ser instalados a até 3 m de distância do sistema.
  • Fornece água ultrapura consistente com baixo teor de carbono orgânico total (TOC = 5 ppb).
  • Uma tela sensível ao toque HMI intuitiva e fácil de usar simplifica o uso do sistema e o acesso aos dados.
  • O monitoramento rápido da qualidade fornece informações essenciais sobre a qualidade da água (resistividade, temperatura, indicação de TOC e status de circulação da água) na interface da tela sensível ao toque.
  • O indicador de TOC proprietário em linha mede no ponto de uso. A medida é exibida no visor 90 segundos após cada dispensação.
  • As etiquetas e-Sure presentes em todos os consumíveis do sistema, inclusive nos POD-Paks de aplicação, proporcionam total rastreabilidade dos dados.
  • Opções de instalação flexíveis e que economizam espaço: na bancada, embaixo dela ou na parede.
  • Uma opção conveniente de pedal de distribuição com as mãos livres reduz o risco de contaminação.
  • O modo “Laboratório fechado” minimiza o consumo de água e energia quando o sistema não é usado por períodos prolongados.
  • Fácil de usar e sem necessidade de manutenção: Alertas automáticos notificam a necessidade de substituição do cartucho.
  • Fabricado em uma unidade de produção com certificação ISO 9001 e ISO 14001.
  • Selecione entre uma gama completa de serviços, incluindo os serviços digitais MyMilli-Q, que economizam tempo.
Componentes
  • Uma caixa específica para cada país com o manual do usuário no idioma local e um cabo de alimentação elétrica adaptado à rede elétrica local precisa ser encomendada separadamente deste item do catálogo.
  • O preço indicado corresponde atualmente apenas ao número de catálogo acima indicado; está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
  • Este número de catálogo contém a unidade de purificação de água e o ecrã tátil HMI.
  • Este número de catálogo não inclui o dispensador de água ultrapura Q-POD®, consumíveis, acessórios e outros serviços que possam ser necessários para a instalação e o correto funcionamento da unidade de purificação de água ao longo do tempo.
  • Como cada um dos nossos clientes tem necessidades específicas de água purificada, recomendamos que a sua compra seja validada por um dos nossos especialistas. Permanecemos à disposição para auxiliar você, não hesite em nos contatar!
Outras notas
Para obter mais informações sobre esse produto, entre em contato com a nossa equipe de assistência técnica
Informações legais
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany