Merck
Todas as fotos(8)
Documentos Principais
EQ70XXPKIT
Milli-Q
Kit de purificação de água ultrapura Milli-Q® EQ 7008/16
greener alternative
For Milli-Q® EQ 7008/16 systems to produce RO (Type 3) and ultrapure (Type 1) water. This product replaces EQ70XXPKT1.
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
Nível de qualidade
embalagem
units of 1
fabricante/nome comercial
Milli-Q®
condição de armazenamento
room temperature
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
entrada
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Continuamos a demonstrar o nosso compromisso com um futuro sustentável, explorando formas de melhorar os produtos existentes na nossa carteira. Revisamos os cartuchos de purificação para identificar as principais oportunidades de minimizar o impacto sem comprometer o desempenho do produto. Este produto se beneficiou de uma otimização da mistura de resina, da embalagem e do gerenciamento do fim da vida útil. Portanto, ele é identificado como produto alternativo mais ecológico na categoria de reprojetados. Veja o cartão de pontuação DfS para o novo kit de purificação Milli-Q® EQ 7008/16.
Este kit de purificação de água inclui:
  • O cartucho de pré-tratamento IPAK Gard® 3/5 é composto por um filtro plissado para a remoção de partículas, minerais e coloides e um bloco de carbono para a remoção do cloro livre da água de alimentação da torneira. Isso protege a membrana de osmose reversa (OR) e melhora o desempenho do sistema.
  • Os cartuchos de polimento IPAK Meta® e IPAK Quanta® para água purificada foram projetados para funcionar como um par para produzir água ultrapura (Tipo 1) para aplicações laboratoriais sensíveis. Os cartuchos contêm uma combinação de resina de troca iônica de leito misto Jetpore® e o inovador meio de troca iônica IQnano para remover traços de íons da água de alimentação purificada, bem como um carvão ativado sintético de alta qualidade, que tem como alvo traços de contaminantes orgânicos.
  • O filtro de ventilação do tanque protege a água de OR (Tipo 3) armazenada de contaminantes transportados pelo ar. Ele inclui carvão ativado, cal sodada e um filtro de membrana para evitar que o ar impuro entre no tanque.
Aplicação
  • Para os sistemas de purificação de água ultrapura Milli-Q® EQ 7008/16
  • Protege de forma ideal as membranas de OR (IPAK Gard®), remove traços de íons e orgânicos (cartuchos de polimento Milli-Q®) e protege a água armazenada de contaminantes transportados pelo ar (filtro de ventilação do tanque)
Características e benefícios
  • As etiquetas e-Sure permitem a conexão por RFID com o sistema, para um monitoramento contínuo do status dos consumíveis, gerenciamento de dados e rastreabilidade total.
  • Fornecido com uma tampa de drenagem por cartucho, para remover o excesso de água e reduzir o peso dos cartuchos esgotados no momento do descarte.
  • 63% dos fornecedores de peças para o cartucho IPAK Gard® e 78% dos fornecedores de peças para os cartuchos IPAK Quanta® e IPAK Meta® incluídos neste kit são certificados pelo sistema de gestão ambiental ISO 14001.
Informações legais
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany