Documentos Principais
CDUFBI0A1
Milli-Q
Filtro de polimento Biopak
Ultrafilter for the production of pyrogen-, nuclease-, protease- and bacteria-free water at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ systems
Sinônimo(s):
Filtro de polimento Biopak®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Materiais
polysulfone filter
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
BioPak®
técnica(s)
ELISA: suitable
PCR: suitable
cell culture | mammalian: suitable
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O filtro de polimento Biopak® é um cartucho de ultrafiltração projetado para produzir água adequada para biologia molecular, bioquímica e cultura celular quando alimentado com água purificada Milli-Q®. É validado para uso contínuo por 90 dias.
Aplicação
O cartucho de ultrafiltração filtro de polimento Biopak® é adequado para uso com os sistemas de purificação de água Milli-Q® IX 7003/05/10/15, Milli-Q® IQ 7000, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, Milli-Q® EQ 7000 e Milli-Q® EQ 7008/16. Projetado para aplicações como biologia molecular, bioquímica e cultura celular (quando alimentada com água purificada Milli-Q®), a unidade de ultrafiltração Biopak® remove macromoléculas e estruturas biológicas maiores, como bactérias. O filtro de polimento
Biopak® é recomendado para uma ampla gama de aplicações laboratoriais em que os níveis de bactérias, pirogênio, nuclease e/ou protease devem ser controlados.
Isso inclui pesquisa de RNA de pequena interferência (siRNA), hibridização in situ de RNA, desenvolvimento de microarray ou estudos de maquinário de síntese de proteína.
Características e benefícios
  • Minimiza o risco de contaminação por nucleases, proteases, pirogênios ou bactérias.
  • Elimina a necessidade de agentes tóxicos como o DEPC, melhorando assim a segurança, economizando tempo e reduzindo custos.
  • A ponta inferior foi redesenhada para uma instalação segura da campana de proteção.
  • Fácil manutenção: o filtro de polimento é facilmente instalado e substituído; não requer higienização.
  • A etiqueta e-Sure para conexão por RFID com o POD permite a rastreabilidade completa (gerenciamento de dados) e o monitoramento automático do status de consumíveis na interface da tela sensível ao toque do POD′.
Outras notas
Instruções de uso
Retenção de organismos: Bactérias e pirogênios
Modo de ação: Ultrafiltração
Aplicação: Meios de cultura celular, biologia molecular
Uso pretendido: Redução de biocarga
Instruções de uso: Esse item fornece água filtrada por meio de fibras ocas de ultrafiltração. Consulte, para inserir, a seção "substituição" na embalagem do produto.
Declaração de armazenamento: Armazene em local seco.
Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
  • Pirogênios (endotoxinas) < 0,001 UE/mL
  • RNases < 1 pg/mL
  • DNases < 5 pg/mL
  • Protease < 0,15 μg/mL
  • Bactérias < 0,01 UFC/mL
Informações legais
BIOPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Detection and Quantification of MicroRNAs by Ligase-Assisted Sandwich Hybridization on a Microarray
Iizuka R, et al.
Microarrays, 1368 (2016)
Andrea Bleckmann et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1669, 159-171 (2017-09-25)
A key element to understand developmental and reproductive processes like germline development, double fertilization, and embryogenesis is the study of cell-specific gene expression patterns which is best analyzed by RNA in situ hybridization. Different visualization techniques have been established to
Real-time assay for testing components of protein synthesis
Rosenblum G, et al.
Nucleic Acids Research, 40(12), e88-e88 (2012)