Documentos Principais
LCPAK0001
Milli-Q
Filtro de polimento LC-Pak
Placed at the point of dispense of Direct-Q, Milli-Q Direct / Reference, Simplicity and Synergy systems, Designed for trace and ultra-trace organic analysis by HPLC, UHPLC, LC-MS, and LC-MS/MS
Sinônimo(s):
Filtro de polimento LC-Pak®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiais
cartridge (Reverse-phase C18 granular silica based cartridge)
Nível de qualidade
Características
removal of trace organics
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
LC-Pak®
técnica(s)
LC/MS: suitable
UHPLC: suitable
volume
500 L
500000 mL
compatibilidade
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O filtro de polimento LC-PAK® é um cartucho de purificação que contém sílica granulada de fase reversa C18. Ele é validado para atingir uma qualidade de água adequada para análises de substâncias orgânicas em níveis de traço e ultratraço.
O dispositivo compacto fornece acesso eficiente e conveniente à água ultrapura recém-purificada a partir do ponto de dispensação de sistemas de purificação de água compatíveis.
Aplicação
A água ultrapura tratada com um filtro de polimento LC-PAK® é adequada para a preparo de eluentes, tampões e brancos, diluição de amostras e preparo de padrões em análises de HPLC, UHPLC, LC-MS e LC-MS-MS.
Características e benefícios
  • Fabricado em instalações que atendem aos requisitos da ISO 9001.
  • A sílica granular C18 na armação de polipropileno é firmemente compactada por um disco de compressão para impedir qualquer efeito de canalização. Isso garante que a água que passa pelo filtro de polimento LC-Pak® esteja em contato próximo com as cadeias C18 que ligam as moléculas orgânicas por meio de interações hidrofóbicas.
  • Produz no mínimo 500 l de água adequada para análise de substâncias orgânicas em níveis de traço e ultratraço, quando alimentado com água ultrapura Milli-Q®.
  • Manutenção sem preocupações: o filtro de polimento é facilmente instalado e substituído.
  • O cartucho LC-Pak® é fornecido hermeticamente fechado, com um certificado de qualidade
  • Ative com metanol de alto grau antes do uso.
Informações legais
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Halogenated fatty amides--A brand new class of disinfection by-products
Kosyakov DS, et al.
Water Research, 127, 183-190 (2017)