ZFA10UVM1
Lâmpada UV para fotoxidação A10® para monitor de TOC
For photooxidation of organic compounds
Sinônimo(s):
Lâmpada UV para fotoxidação
embalagem
pkg of 1 unit
Absorção UV
λ: 185 nm Amax
compatibilidade
for use with Elix®
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Synthesis
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Lâmpada UV de mercúrio, 185 nm
- Efeito fotoxidativo