ZFRES00UV
Lâmpada UV bactericida
For use with standalone automatic sanitization modules (ASM), Reduces bacterial count in purified water
Sinônimo(s):
Lâmpada UV bactericida
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Características
UV lamp replacement kit with cable and connector. Effective germicidal actions, multidirection radiation
embalagem
pkg of 1 unit
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Esta lâmpada UV bactericida com emissão em 254 nm reduz as bactérias da água pura que entram nos tanques de armazenamento.
Aplicação
Controla o crescimento bacteriano no tanque.
Características e benefícios
- Lâmpada UV de 254 nm para higienizar água pura.
- Kit de substituição de lâmpada UV com cabo e conector, para uso com módulos de higienização automática (ASM) independentes.
- Efeito bactericida eficaz.
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.