Documentos Principais
ZLXUVL2L1
Milli-Q
Lâmpada UV bactericida
Reduces bacterial count of purified water in high volume water systems
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
NB.33
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® CLX
Descrição geral
Esta lâmpada UV bactericida é projetada para reduzir a contagem de bactérias em água pura antes de ser dispensada para uso. Antes da liberação, a água pura é higienizada por esta lâmpada UV e filtrada no ponto de dispensação do sistema de água. A lâmpada UV emite em 254 nm para aplicações sensíveis a bactérias. 
Aplicação
Lâmpada UV sobressalente para uso com sistemas de alto volume.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.