Z548634
Aldrich® addition funnel
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
Altura
320 mm
capacidade
100 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z548634-1EA | 4061837635779 |