Key Documents
ZLXLKITUV57L1
Milli-Q
Lâmpada UV 254 nm 57 W
Bactericidal UV lamp
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
NB.33
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
Parâmetros
254 nm (wavelength)
consumo de energia
57 W
compatibilidade
for use with Milli-Q® HX
Descrição geral
A lâmpada UV bactericida inativa bactérias e reduz a necessidade de higienização frequente do sistema.
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismos
  • Modo de ação: Irradiação com UV
  • Aplicação: Análises laboratoriais gerais
  • Uso pretendido: Purificação de água
  • Instruções de uso: Esse item fornece água exposta à lâmpada UV bactericida. Consulte a seção “Usando o sistema” no guia do usuário dos equipamentos do sistema (chave USB na caixa do sistema)
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany