ZLUVWPM01
Lâmpada UV para fotoxidação
For use with Synergy® systems, For photooxidation of organic compounds
Sinônimo(s):
Lâmpada UV para fotoxidação
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Produtos recomendados
entrada CA/CC
230 V, 50-60 Hz
embalagem
pkg of 1 unit
resistividade
18.2 MΩ-cm (at 25 °C)
L × P × A
710 mm × 460 mm × 430 mm
Impurezas
<0.001 EU/mL endotoxin
<0.1 cfu/mL bacteria
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
<5 ppb
compatibilidade
for use with Synergy® UV
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Esta lâmpada UV para fotoxidação é um consumível integrado para purificação de água, responsável pela produção de água ultrapura tipo 1 a partir de água pré-tratada.
O comprimento de onda UV duplo (185 nm/254 nm) fotoxida contaminantes orgânicos em níveis de traço na água ultrapura para reduzir os níveis de TOC (carbono orgânico total) para menos de 5 ppb.
Para uso com sistemas de purificação de água Synergy®.
O comprimento de onda UV duplo (185 nm/254 nm) fotoxida contaminantes orgânicos em níveis de traço na água ultrapura para reduzir os níveis de TOC (carbono orgânico total) para menos de 5 ppb.
Para uso com sistemas de purificação de água Synergy®.
Aplicação
Esta lâmpada UV para fotoxidação remove contaminantes orgânicos em níveis de traço da água.
Características e benefícios
- Lâmpada UV de 185 nm e 254 nm.
- Oxida compostos orgânicos em espécies inorgânicas.
Informações legais
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.