Documentos Principais
SIM0000UV
Milli-Q
Lâmpada UV para fotoxidação
For use with Simplicity® and Synergy® Systems
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiais
stainless steel housing
Características
6 Watts UV lamp
embalagem
pkg of 1 unit
Parâmetros
1.0 L/min flow rate (1.2 L/min)
11 kg operating weight
L × P × A
24.8 cm × 26 cm × 46 cm
compatibilidade
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® (2001-2006)
for use with Synergy® UV
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A lâmpada UV de fotoxidação é usada para controlar bactérias e oxidar compostos orgânicos da água de alimentação.
Aplicação
Esta lâmpada UV de fotoxidação pode ser usada com os sistemas de purificação de água Simplicity® e Synergy®.
Características e benefícios
  • Consumível original para troca da lâmpada UV de fotoxidação - SIM0000UV.
  • Opera em um comprimento de onda de 185 nm
Informações legais
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany