ZEQ7UVLP0
Lâmpada UV para fotoxidação
For use with Milli-Q® EQ 7 series water; Replacement UV lamp for photooxidation of organic compounds
Sinônimo(s):
Photooxidation UV Lamp for Milli-Q® EQ 7000/08/16 ultrapure water purification systems
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Características
Low pressure mercury lamp
embalagem
pkg of 1 unit
parâmetros de teste
wavelength: 240-254 nm
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Descrição geral
For use with Milli-Q® EQ 7000/08/16 water purification systems.
Aplicação
Características e benefícios
- 185 nm mercury UV lamp.
- Photooxidative effect.
- Easy replacement.