Documentos Principais
ZMQUVLP01
Milli-Q
Lâmpada UV para fotoxidação
For use with Milli-Q® Advantage A10 / Direct / Element / Integral / Reference systems, Replacement UV lamp for photooxidation of organic compounds
Sinônimo(s):
Lâmpada UV para fotoxidação
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
for use with Milli-Q® Synthesis
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Esta lâmpada UV para fotoxidação é uma lâmpada sobressalente para uso com os sistemas Milli-Q®. Por meio de seu efeito fotoxidativo, a lâmpada degrada moléculas orgânicas em espécies inorgânicas. A combinação de comprimentos de onda duplos gera radicais hidroxila (OH), uma espécie importante no processo de oxidação. Os contaminantes orgânicos são oxidados em ácidos orgânicos carregados e CO2, o qual se combina com água para gerar íons carbonato e bicarbonato. Esses íons recém-formados são retidos por resinas mistas de troca iônica a jusante (downstream) da lâmpada UV. Essa lâmpada UV para fotoxidação destina-se aos sistemas de purificação de água Milli-Q® Advantage A10/Direct/Element/Integral/Reference.
Aplicação
A água tratada por esta lâmpada UV tem baixo teor de contaminantes orgânicos e é adequada para todas as aplicações sensíveis aos compostos orgânicos (HPLC etc.)
Características e benefícios
  • Lâmpada UV de mercúrio de 185 nm e 254 nm
  • Tecnologia de fotoxidação
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany