Documentos Principais
PR0G000T3
Milli-Q
Pacote de pré-tratamento Progard® T3
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
Sinônimo(s):
Pacote de pré-tratamento Progard®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Nível de qualidade
Características
Optimal protection of RO membrane, optimized system lifetime and performance, feed water with a silt density index up to 5.
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Progard®
resíduo halogenado
<1 ppm (Cl2)
compatibilidade
for use with Milli-Q® Direct
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O pacote de pré-tratamento Progard® foi projetado para remover partículas grandes, compostos orgânicos e cloro livre da água de torneira. Isso protege a membrana de osmose reversa (OR) contra incrustação mineral, colmatação orgânica e oxidação por cloro.
O pacote de pré-tratamento Progard® T3 garante a otimização da vida útil e do desempenho do seu sistema.
A substituição de consumíveis, quando solicitada pelo sistema, é fundamental para manter o desempenho do sistema dentro das especificações.
Projetado para uso com sistemas de purificação de água Milli-Q® Direct.
Aplicação
Remoção de compostos orgânicos, cloro livre e partículas da água de torneira para proteger a membrana de OR.
Características e benefícios
  • O pacote de pré-tratamento Progard® T3 é feito de polipropileno e EPDM.
  • Adequado para alimentação com água de torneira com índice de densidade de sedimentos (SDI) < 5, Cl2 < 1 ppm.
  • Meios de carvão ativado natural exibem grande área da superfície e cinética de adsorção, tolerando água de alimentação contendo até 1 ppm de cloro.
  • Os meios de filtro de profundidade apresentam uma retenção otimizada e de alta capacidade, tolerando água de alimentação com SDI de até 5.
  • Inclui polifosfato, selecionado especificamente para evitar incrustações sem liberar íons.
  • Rastreabilidade total com etiqueta e-Sure - pacotes de pré-tratamento T3 incorporam a tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID). Ela fornece visibilidade instantânea dos parâmetros do pacote e garante um desempenho seguro e ideal do sistema, proporcionando total rastreabilidade.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany