QPAK00TIX
Cartucho de polimento QPAK® TIX
Designed for use with Milli-Q® Direct systems for removal of ionic contaminants down to trace levels, when fed with RO purified water
Sinônimo(s):
Cartucho de purificação QPAK®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene and polyethylene
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
QPAK®
resistividade
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
técnica(s)
ion chromatography: suitable
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
<10 ppb
compatibilidade
for use with Milli-Q® Direct
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O cartucho de polimento QPAK® TIX foi projetado para remover contaminantes iônicos até níveis de traço, quando alimentado com água purificada por OR. O cartucho é construído com materiais limpos e de alta pureza para minimizar a lixiviação de contaminantes extraíveis. O cartucho de polimento QPAK® TIX pode ser utilizado com os sistemas Milli-Q® Direct.
Aplicação
Remove contaminantes iônicos até níveis de traço.
Características e benefícios
- Consumível original para troca do filtro de cartucho QPAK® – QPAK00TIX.
- A etiqueta de identificação por radiofrequência (RFID) e-Sure garante total rastreabilidade e proporciona visibilidade instantânea dos parâmetros do pacote.
- Certificado de qualidade disponível online.
- Emprega resina de troca iônica para remoção de íons em níveis de traço.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany