A9044
Anti-IgG de camundongo (molécula inteira)–peroxidase
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti Mouse Antibody, Anti Mouse Antibody - Anti-Mouse IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in rabbit, Anti Mouse Hrp, Anti Mouse Hrp Sigma, Anti Mouse Igg, Sigma Anti Mouse Hrp
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
direct ELISA: 1:40,000 using using 5 μg/ml of mouse IgG for coating and OPD substrate
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
western blot (chemiluminescent): 1:80,000-160,000
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
O anticorpo IgG é uma glicoproteína, composta por duas cadeias polipeptídicas (leve e pesada), cada uma possuindo domínios variáveis e constantes. A região variável do anticorpo IgG é específica para antígenos e é altamente conservada.
O anticorpo IgG (molécula inteira)-peroxidase anticamundongo é específico para todas as subclasses de IgG de camundongo. A IgG é purificada a partir do soro de camundongo por fracionamento e cromatografia de troca iônica. A IgG purificada é, em seguida, conjugada com a peroxidase por reticulação da proteína com glutaraldeído 0,2%.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?