A6782
Anti-Mouse IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in sheep
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
SAM
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Horseradish Peroxidase (HRP) is an enzyme that catalyzes the conversion of chromogenic substrates such as o-phenylenediamine (OPD), 4-chloro-1-naphthol 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine (TMB), 3,3′-Diaminobenzidine (DAB) or 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS); chemiluminescent substrates such as CPS-3 (enhanced luminal) and fluorogenic substrates such as Ampliflu™ Red into detectable chromophores, light-emitters or fluorescers, respectively.
Especificidade
Aplicação
Outras notas
forma física
Nota de preparo
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?