I4506
IgG
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Sinônimo(s):
IgG humana
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
unconjugated
Nível de qualidade
grau
reagent grade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
essentially salt-free, lyophilized powder
composição
Protein, ≥90%
técnica(s)
ELISA: suitable
dot immunobinding: suitable
immunoelectrophoresis: suitable
western blot: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
The use of PNGase Fast denaturing buffer and enzyme yielded results similar to a conventional 20-hour protocol with overnight digest while reducing workflow time to about 1 hour with a 15-minute digest.