Documentos Principais
A0545
Sigma-Aldrich
Anti-IgG de coelho (molécula inteira)–peroxidase
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti Rabbit, Anti Rabbit Antibody, Anti Rabbit Igg, Anti-Rabbit Igg, Goat Anti Rabbit IgG Antibody - Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in goat, Goat Anti Rabbit Igg
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rabbit
não deve reagir com
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:30,000 using using 5 μg/ml of rabbit IgG for the coating and OPD substrate
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
western blot (chemiluminescent): 1:80,000-1:160,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/mL)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
A imunoglobulina G (IgG) pertence à família das imunoglobulinas e é um anticorpo sérico amplamente expresso. A imunoglobulina tem duas cadeias pesadas e duas cadeias leves ligadas por uma ponte dissulfeto. É uma glicoproteína e sua principal função é ajudar na defesa imune. A IgG é uma classe importante de imunoglobulinas. A imunoglobulina G (IgG) participa da hipersensibilidade tipo II e tipo III. A IgG de coelho é dividida em cinco classes, IgM, IgG, IgA, IgD e IgE. Ela tem apenas uma variante de IgG com uma ponte dissulfeto entre cadeias pesadas. Ela ajuda na opsonização, fixação do complemento e citotoxicidade mediada por células dependente de anticorpos.
O conjugado IgG anti-coelho caprina-peroxidase se associa a todas as Igs de coelho. O conjugado não apresenta nenhuma reação à IgG humana por imunoeletroforese (IEP). Além disso, o anticorpo é adsorvido com IgG humana para reduzir a coloração de fundo em amostras humanas.
Especificidade
A especificidade da IgG anti-coelho-peroxidase é determinada por imunoeletroforese (IEP) usando soro normal de coelho e IgG de coelho. O conjugado não apresenta nenhuma reação à IgG humana por IEP.
Imunogênio
IgG de coelho purificada
Aplicação
A IgG anti-coelho caprina conjugada à peroxidase pode ser usada para ELISA direta e imuno-histoquímica.
A coimunoprecipitação e a análise por western blot dos lisados de células C33A foram realizados usando IgG anti-coelho de cabra conjugada com HRP como anticorpo secundário.
O anticorpo IgG anti-coelho (molécula inteira)–peroxidase foi usado em western blot , coloração de imunofluorescência , imunoquímica e imunoprecipitação.
O anticorpo IgG anti-coelho de cabra conjugado com peroxidase foi usado na análise por western blot de lisados de células Cos 7 em uma diluição de 1:2000 e lisados de levedura após ensaios de carbonilação de proteínas em uma diluição de 1:5000.
O anticorpo IgG anti-coelho (molécula inteira)-peroxidase produzido em cabras foi usado como anticorpo secundário durante a coloração de imunofluorescência.
Ações bioquímicas/fisiológicas
As IgG (imunoglobulinas) modulam diversas respostas imunes. Ela ajuda principalmente na defesa imune. A imunoglobulina G (IgG) participa da hipersensibilidade tipo II e tipo III. Ela ajuda na opsonização, fixação do complemento e citotoxicidade mediada por células dependente de anticorpos.
forma física
Solução em solução salina tamponada com fosfato 0,01 M, pH 7,4, contendo 0,05% de MIT
Nota de preparo
Preparado usando o método de glutaraldeído de duas etapas.
Armazenamento e estabilidade
Para uso contínuo, armazene a 2-8 °C por até um mês. Para armazenamento prolongado, a solução pode ser congelada em alíquotas de trabalho. Não é recomendado congelar e descongelar repetidamente nem armazenar em congeladores “frost-free”. Se houver leve turbidez após o armazenamento prolongado, clarifique a solução por centrifugação antes do uso.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The Immunoglobulins: Structure and Function (1998)
Yu Xiao et al.
Nature, 572(7768), 270-274 (2019-07-11)
Receptor kinases of the Catharanthus roseus RLK1-like (CrRLK1L) family have emerged as important regulators of plant reproduction, growth and responses to the environment1. Endogenous RAPID ALKALINIZATION FACTOR (RALF) peptides2 have previously been proposed as ligands for several members of the
Teresa Almeida et al.
Molecular biology of the cell, 19(3), 865-876 (2007-12-29)
The inositolphosphosphingolipid phospholipase C (Isc1p) of Saccharomyces cerevisiae belongs to the family of neutral sphingomyelinases that generates the bioactive sphingolipid ceramide. In this work the role of Isc1p in oxidative stress resistance and chronological lifespan was investigated. Loss of Isc1p
V Lila Koumandou et al.
Journal of cell science, 124(Pt 9), 1496-1509 (2011-04-20)
Intracellular trafficking and protein sorting are mediated by various protein complexes, with the retromer complex being primarily involved in retrograde traffic from the endosome or lysosome to the Golgi complex. Here, comparative genomics, cell biology and phylogenetics were used to
Sol Schulman et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(34), 15027-15032 (2010-08-11)
Vitamin K epoxide reductase (VKOR) sustains blood coagulation by reducing vitamin K epoxide to the hydroquinone, an essential cofactor for the gamma-glutamyl carboxylation of many clotting factors. The physiological redox partner of VKOR remains uncertain, but is likely a thioredoxin-like