Key Documents
AP307P
Sigma-Aldrich
Anticorpo IgG anti-coelho de cabra, conjugado com HRP (H+L)
1 mg/mL, Chemicon®
Sinônimo(s):
fIgG anti-coelho HRP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rabbit
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
A imunoglobulina G (IgG) pertence à família das imunoglobulinas e é um anticorpo sérico amplamente expresso. A imunoglobulina tem duas cadeias pesadas e duas cadeias leves ligadas por uma ponte dissulfeto. É uma glicoproteína e sua principal função é ajudar na defesa imune. A IgG é uma classe importante de imunoglobulinas. A IgG de coelho é dividida em cinco classes, IgM, IgG, IgA, IgD e IgE. Ela tem apenas uma variante de IgG com uma ponte dissulfeto entre cadeias pesadas.
Especificidade
Específico para IgG de coelho, cadeia leve e pesada. As reatividades cruzadas do anticorpo IgG anti-coelho são testadas em um ELISA. Reatividade cruzada mínima com a IgG humana.
Aplicação
Anticorpo IgG anti-coelho de cabra, conjugado (H+L) HRP tem sido usado em:
  • imuno-histoquímica (IHQ)
  • Western Blotting
  • imunoprecipitação
Ações bioquímicas/fisiológicas
A imunoglobulina G (IgG) participa da hipersensibilidade tipo II e tipo III. Ela ajuda na opsonização, fixação do complemento e citotoxicidade mediada por células dependente de anticorpos.
Qualidade
Western blot, cromogênico:
pode-se usar uma diluição de 1:200-1:500 (Coligan, J., 1997; Harlow, E., 1988).
Western Blot, quimioluminescente:
pode-se usar uma diluição de 1:2.000-1:5.000 (Coligan, J., 1997).
forma física
IgG de cabra purificado, conjugado com peroxidase de rábano, em tampão contendo líquido em PBS 0,01 M, pH 7,1, com 15 mg/ml de BSA e Kathon 0,1%.
Purificado por imunoafinidade
Armazenamento e estabilidade
O anticorpo não diluído é estável entre 2 °C e 8 °C por 12 meses. Não armazene na forma diluída.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
The Laboratory Rat (1998)
Molecular Genetics of Immunoglobulin (1987)
Stabilization of microtubular cytoskeleton protects neurons from toxicity of N-terminal fragment of cytosolic prion protein
Zajkowski T, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1853(10), 2228-2239 (2015)
Bisdemethoxycurcumin attenuates gastric adenocarcinoma growth by inducing mitochondrial dysfunction
Luo C, et al.
Oncology Letters, 270-274 (2015)
Long-period gratings in photonic crystal fiber as an optofluidic label-free biosensor.
He Z, Tian F, Zhu Y, Lavlinskaia N, Du H
Biosensors And Bioelectronics null