AP187P
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
0.8 mg/mL, Chemicon®
Sinônimo(s):
Goat Anti-Rabbit IgG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rabbit
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
0.8 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
1:500-1:5,000 for Immunoohistochemistry on tissue sections.
1:5,000-1:100,000 for ELISA and Western blotting with chromogenic substrates.
1:10,000-1:200,000 for western blotting with chemiluminescent substrates.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 1.5 mL sterile distilled water.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3