Documentos Principais
AP132P
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-IgG de coelho de cabra, conjugado com peroxidase
1 mg/mL (after reconstitution), Chemicon®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rabbit
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
1 mg/mL (after reconstitution)
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
IgG anticoelho de cabra purificada por afinidade, conjugada com HRP.
Especificidade
Específico para IgG de coelho, cadeia leve e pesada.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Anticorpos secundários e de controle
ELISA e western blots:
pode-se usar diluição de 1:5.000-1:100.000.
Imuno-histoquímica:
pode-se usar diluição de 1:500-1:5.000.
Diluições de trabalho ideais devem ser determinados pelo usuário final.
Este anticorpo IgG anticoelho de cabra conjugado com peroxidase é validado para uso em ELISA, IH, WB para a detecção de IgG de coelho.
Subcategoria de pesquisa
Anticorpos secundários de imunoglobulinas inteiras
forma física
IgG de cabra purificada, conjugada com peroxidase de rábano em tampão contendo PBS 0,01 M, pH 7,1, com 15 mg/ml de BSA. Liofilizada.
RECONSTITUIÇÃO:
Reconstitua com água destilada estéril para atingir o volume indicado no rótulo do frasco.
Purificado por imunoafinidade
Armazenamento e estabilidade
Mantenha o produto liofilizado a 2-8 °C por até 12 meses a partir da data de envio.
Após a reconstituição, o produto é estável por várias semanas a 2-8 °C na forma de líquido não diluído. Para armazenar por períodos mais longos após a reconstituição, adicione um volume igual de glicerol para atingir uma concentração final de 50% de glicerol, em seguida armazene a –20 °C em alíquotas não diluídas por até 12 meses. Observe que a concentração de proteína (e sais tamponantes) diminuirá para metade da concentração original após a adição de glicerol. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento.
ADVERTÊNCIA: O uso de azida sódica como conservante inibirá significativamente a atividade enzimática da peroxidase de rábano (HRP).
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Preimplantation-embryo-specific cell-cycle regulation is attributable to a low expression of retinoblastoma protein rather than its phosphorylation.
Asuka Egashira,Kiyoshi Kano,Kunihiko Naito
Journal of Reproduction and Development null
A single-amino-acid polymorphism in reovirus protein ?2 determines repression of interferon signaling and modulates myocarditis.
Irvin, SC; Zurney, J; Ooms, LS; Chappell, JD; Dermody, TS; Sherry, B
Journal of virology null
Phospholipase D in the human ocular surface and in pterygium.
Louis Tong, Jing Li, Jaime Chew, Donald Tan, Roger Beuerman
Cornea null
Functions of FZR1 and CDC20, activators of the anaphase-promoting complex, during meiotic maturation of swine oocytes.
Yamamuro, T; Kano, K; Naito, K
Biology of reproduction null
Nuclear NF-kappaB p65 phosphorylation at serine 276 by protein kinase A contributes to the malignant phenotype of head and neck cancer.
Arun, P; Brown, MS; Ehsanian, R; Chen, Z; Van Waes, C
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null