20775
IHC Select Secondary Goat anti-Mouse IgG, anti-Rabbit IgG, biotinylated
from goat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
reatividade de espécies
mouse, rabbit
fabricante/nome comercial
Chemicon®
IHC Select
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Aplicação
Blocking Reagent
Primary Antibody (Mouse IgG or Rabbit IgG) or Negative Control Reagent
Biotinylated Secondary Antibody
Streptavidin-Enzyme Conjugate
Chromogen
Counterstain
For best results use this reagent in conjunction with other IHC Select detection reagents. A complete list of reagents is available at www.chemicon.com.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2