Documentos Principais
FC010
Sigma-Aldrich
Human Fibronectin
from human plasma, liquid, 1 mg/mL, purified protein, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Proteína de fibronectina
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
product name
Proteína purificada de fibronectina de plasma humano, from human plasma, liquid, 1 mg/mL (100 MG pack size is lyophilized), purified protein, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
~95% (SDS-PAGE)
forma
(liquid: 1MG, 5MG, 10MG pack size
lyophilized: 100 MG pack size)
peso molecular
220 kDa
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cobertura de superfície
2—10 μg/cm2
entrada
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
nº de adesão UniProt
Especificidade de ligação
Peptide Source: Collagen
Peptide Source: Laminin
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... FN1(2335)
Descrição geral
As fibronecinas (FNS) são glicoproteínas adesivas de alta massa molecular da matriz extracelular (ECM) e dos fluidos corporais. Ela é um dímero composto por duas subunidades vinculadas por duas ligações dissulfeto. Cada monômero de FN consiste em três tipos de unidades repetidas: 12 repetições FN do tipo I (aproximadamente 40 aminoácidos cada), duas repetições do tipo II (cerca de 60 aminoácidos) e 15-17 repetições do tipo III (aproximadamente 90 aminoácidos). Essas unidades repetidas contribuem para a diversidade estrutural e funcional das moléculas de fibronectina.
Aplicação
A fibronectina humana (HFN) é adequada para uso como fator de adesão para propagação de células in vitro, quando usada para revestir superfícies de cultura celular, inclusive de plástico, vidro e esferas microcarreadoras.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A fibronectina desempenha um papel crucial na mediação de diversas interações celulares e está envolvida em vários processos, incluindo adesão celular, estabelecimento e manutenção da morfologia celular, migração, crescimento e diferenciação celular. Ela interage com várias proteínas de matriz extracelular (ECM) e de superfície celular, como colágeno, heparina, fibrina e receptores específicos de membrana celular. A fibronectina também pode servir como um ligante para várias integrinas, incluindo o conhecido receptor de fibronectina alfa5-beta1, que se liga à sequência de ácido arginilglicilaspártico (RGD) na região de repetição III-10 da fibronectina. Essa extensa rede de interações destaca a significância da fibronectina′ na regulação do comportamento celular e na mediação da função tecidual.
forma física
Líquido em solução salina tamponada com Tris 50 mM (TBS), pH 7,5, sem conservantes. Liofilizado a partir de solução salina tamponada com Tris 50 mM (TBS), pH 7,5, sem conservantes (tamanho de pacote de 100 mg). Reconstituir todo o frasco de hFN para 1 mg/mL usando uma solução salina balanceada estéril a 37°C.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a 2-8 °C por até 6 meses a partir da data de recebimento. Não congelar.
Nota de análise
Há uma banda dupla de 220 kDa em condições reduzidas. A hFN é purificada por cromatografia de afinidade em gelatina agarose, seguida de cromatografia em heparina-agarose. O plasma de doadores foi triado e foi negativo para HIV, HTLV e hepatites B e C.
Outras notas
Procedimento sugerido para revestimento de material para cultivo de células
1. Determine a quantidade de HFN necessária para revestir os vasos de cultura multiplicando a área de superfície total (cm2) pela concentração desejada (μg/mL) de HFN. A quantidade recomendada é de 2 a 10 μg/cm2.
2. Umedeça a superfície de cada recipiente de cultura a ser revestido com uma quantidade mínima de solução salina balanceada estéril (livre de soro e proteínas) necessária para cobrir toda a área.
3. Introduza a atmosfera de CO2 adequada, se necessário.
4. Adicione a quantidade calculada de HFN a cada recipiente de cultura.
5. Deixe que a HFN seja adsorvida à superfície do recipiente por 5 a 20 minutos.
6. Remova a solução salina balanceada residual antes de passar para os procedimentos-padrão de cultura celular
O produto é filtrado utilizando um filtro de 0,1 micrômetro durante a produção. Recomenda-se filtrar o produto novamente antes do uso/ após a reconstituição.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
SOMENTE PARA FINS DE PESQUISA. Esse produto é regulamentado na França quando se destina ao uso para fins científicos, inclusive para atividades de importação e exportação (Artigo L 1211-1 parágrafo 2 do Código de Saúde Pública). O comprador (ou seja, o usuário final) deve obter uma autorização de importação do Ministério da Pesquisa da França, conforme o Artigo L1245-5-1 II. do Código de Saúde Pública. Ao solicitar este produto, você confirma que obteve a autorização de importação adequada.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Intestinal epithelial wound healing assay in an epithelial-mesenchymal co-culture system.
Seltana, Amira, et al.
Wound Repair and Regeneration, 18, 114-122 null
Johannes Rheinlaender et al.
Nature materials, 19(9), 1019-1025 (2020-05-27)
Cortical stiffness is an important cellular property that changes during migration, adhesion and growth. Previous atomic force microscopy (AFM) indentation measurements of cells cultured on deformable substrates have suggested that cells adapt their stiffness to that of their surroundings. Here
Aleksander A Rebane et al.
FEBS letters, 594(7), 1132-1144 (2019-12-14)
Golgins are an abundant class of peripheral membrane proteins of the Golgi. These very long (50-400 nm) rod-like proteins initially capture cognate transport vesicles, thus enabling subsequent SNARE-mediated membrane fusion. Here, we explore the hypothesis that in addition to serving as
Mattia Usuelli et al.
The Journal of biological chemistry, 296, 100584-100584 (2021-03-28)
Physical interactions between vascular endothelial growth factor (VEGF), a central player in blood endothelial cell biology, and fibronectin, a major fibrillar protein of the extracellular matrix, are important determinants of angiogenic activity in health and disease. Conditions signaling the need
E Ruoslahti et al.
The Biochemical journal, 193(1), 295-299 (1981-01-01)
Human fibronectin was isolated from second-trimester amniotic fluid, from amniotic fluid obtained at term and from adult plasma. The amniotic-fluid fibronectins had a slightly higher apparent molecular weight on sodium dodecyl sulphate/polyacrylamide-gel electrophoresis than the plasma fibronectin. Early- and late-amniotic-fluid
Artigos
Attachment Factors for 3-Dimensional Cell Culture
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Protocolos
Dilute fibronectin to the desired concentration. Optimum conditions for attachment are dependent on cell type and application. The typical coating concentration is 1 – 5 ug/cm2.Fibronectin coating protocol, products, and FAQs.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
Conteúdo relacionado
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.