F1056
Human Fibronectin
from human plasma, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Fibronectin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Fibronectina, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥95% (SDS-PAGE)
fonte biológica
human plasma
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
embalagem
pkg of 1 mg
pkg of 2 mg
pkg of 5 mg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cobertura de superfície
1‑5 μg/cm2
solubilidade
H2O: 1 mg/mL at 37 °C
nº de adesão UniProt
Especificidade de ligação
Peptide Source: Collagen
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FN1(2335)
Descrição geral
Aplicação
- in neural selection medium to coat tissue culture surface for neuronal differentiation
- to coat culture vessels for characterization of iPSC and iPSC‑derived BMEC in 2D cell culture
- to coat culture supports for endothelial cell culture
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Nota de preparo
In coating culture surfaces, fibronectin should be diluted in sterile balanced sterile salt solution and coated with minimal volume. Surface should then be air dried for 45 minutes at room temp and can be stored for 2-4 weeks at 2-8°C.
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Protocolos
Dilute fibronectin to the desired concentration. Optimum conditions for attachment are dependent on cell type and application. The typical coating concentration is 1 – 5 ug/cm2.Fibronectin coating protocol, products, and FAQs.