F0895
Human Fibronectin
from human plasma, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Fibronectina
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
FIBRONECTINA DO PLASMA HUMANO, liquid, 0.1% (Solution), BioReagent, suitable for cell culture
fonte biológica
human plasma
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
linha de produto
BioReagent
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 mg
pkg of 2 mg
pkg of 5 mg
concentração
0.1% (Solution)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cobertura de superfície
1‑5 μg/cm2
solubilidade
saline: 0.05 M (Tris-buffered)
nº de adesão UniProt
Especificidade de ligação
Peptide Source: Collagen
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... FN1(2335)
Descrição geral
FN ocorre como uma proteína dimérica, ligada por duas ligações dissulfeto no final do C-terminal. Dentro da estrutura de fibronectina, os domínios são organizados de forma compacta, perto dos terminais amino e carboxil das cadeias peptídicas. Além disso, observou-se que, apesar de surgir de um único gene, até 20 variantes distintas desse gene foram identificadas em humanos.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Glicoproteína adesiva
- derivada do plasma humano
- Cobertura superficial recomendada de 1-5 μg/cm2
Nota de preparo
Para revestir superfícies de cultura, a fibronectina deve ser diluída em solução salina estéril balanceada e revestida com o volume mínimo. Em seguida, a superfície deve ser seca ao ar por 45 minutos em temperatura ambiente, e pode ser armazenada por 2-4 semanas a 2-8 °C
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fibronectin (FN) is a multifunctional, extracellular plasma glycoprotein produced by hepatocytes that circulates at near micromolar concentration and assembles into extracellular matrix fibrils at cell surfaces along with locally produced cellular FN.
Attachment Factors for 3-Dimensional Cell Culture
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Protocolos
Dilute fibronectin to the desired concentration. Optimum conditions for attachment are dependent on cell type and application. The typical coating concentration is 1 – 5 ug/cm2.Fibronectin coating protocol, products, and FAQs.