F3667
Fibronectin Adhesion-promoting Peptide
≥95% (HPLC)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
composição
Peptide content, ~70%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](N)Cc3c[nH]c4ccccc34)C(O)=O
InChI
1S/C47H74N16O10/c1-4-25(2)37(45(72)73)61-41(68)32(14-8-20-55-47(52)53)58-38(65)26(3)57-40(67)31(13-7-19-54-46(50)51)59-42(69)34-15-9-21-62(34)44(71)35-16-10-22-63(35)43(70)33(17-18-36(49)64)60-39(66)29(48)23-27-24-56-30-12-6-5-11-28(27)30/h5-6,11-12,24-26,29,31-35,37,56H,4,7-10,13-23,48H2,1-3H3,(H2,49,64)(H,57,67)(H,58,65)(H,59,69)(H,60,66)(H,61,68)(H,72,73)(H4,50,51,54)(H4,52,53,55)/t25-,26-,29-,31-,32-,33-,34-,35-,37-/m0/s1
chave InChI
OVXIMRGEBNSORH-PJRZOMOUSA-N
Amino Acid Sequence
Outras notas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fibronectin (FN) is a multifunctional, extracellular plasma glycoprotein produced by hepatocytes that circulates at near micromolar concentration and assembles into extracellular matrix fibrils at cell surfaces along with locally produced cellular FN.