F4759
Bovine Fibronectin
from bovine plasma, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Fibronectina
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Fibronectina, plasma bovino, powder, BioReagent, suitable for cell culture
fonte biológica
bovine plasma
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
peso molecular
~450 kDa
embalagem
pkg of 1 mg
pkg of 2 mg
pkg of 5 mg
concentração
≥1 mg protein/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cobertura de superfície
1‑5 μg/cm2
solubilidade
H2O: 1 mg/mL at 37 °C (Store reconstituted solution in working aliquots at -20°C or lower.)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
bovine ... FN1(2807940)
Descrição geral
Aplicação
- Usada para revestir lamínulas de vidro para cultura de células estromais deciduais (CED)
- Ensaios de movimento celular (placas de cultura foram revestidas com fibronectina)
- Propagação celular e imunofluorescência
- Especificidade proteica
- Integração de filmes de sensores em chips microfluídicos
- Análises histológicas e imuno-histoquímicas (IHC)
- Usada em culturas celulares primárias de pacientes com carcinoma pulmonar
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fibronectin (FN) is a multifunctional, extracellular plasma glycoprotein produced by hepatocytes that circulates at near micromolar concentration and assembles into extracellular matrix fibrils at cell surfaces along with locally produced cellular FN.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Protocolos
Dilute fibronectin to the desired concentration. Optimum conditions for attachment are dependent on cell type and application. The typical coating concentration is 1 – 5 ug/cm2.Fibronectin coating protocol, products, and FAQs.