Documentos Principais
F2006
Sigma-Aldrich
Human Fibronectin
from human plasma, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Fibronectina
About This Item
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
42020141
NACRES:
NA.75
Nome do produto
Fibronectina de plasma humano, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
fonte biológica
human plasma
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥85% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
450 kDa
embalagem
pkg of 5 x 5 mg
pkg of 1 mg
pkg of 2 mg
pkg of 5 mg
concentração
>1 mg/mL protein
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cobertura de superfície
1‑5 μg/cm2
Impurezas
HBSAG, none detected
HCV, none detected
HIV-1/HIV-2, none detected
solubilidade
H2O: 1 mg/mL at 37 °C (Store reconstituted solution in working aliquots at -20°C or lower.)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Especificidade de ligação
Peptide Source: Collagen
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FN1(2335)
Descrição geral
A fibronectina (FN) é uma glicoproteína multifuncional cujo gene está localizado no cromossomo humano 2q34-36. Esse gene tem 75 kb e contém 50 éxons. A estrutura da fibronectina consiste em blocos de sequências de peptídeos repetidos que são homólogos na natureza e formam uma unidade funcional disposta linearmente em dois braços de subunidade. Ela existe em duas isoformas principais, uma forma solúvel e outra insolúvel. A primeira está presente no plasma, ao passo que a forma insolúvel está localizada em tecidos e na matriz extracelular (MEC) de cartilagens. Existem cerca de 20 formas diferentes da proteína fibronectina devido ao processamento alternativo de uma região variável e dois éxons tipo III denominados domínios extra A e B.
Aplicação
A fibronectina do plasma humano é usada para as seguintes aplicações:
  • Usada na semeadura celular e diferenciação neuronal (como um dos componentes no meio de expansão para a ressuspensão de CBSCs (células-tronco do cordão umbilical) e também é usada no meio de diferenciação)
  • Usada na cultura celular (a câmara de cultura foi revestida com fibronectina para a expressão de HEK293 células)
  • ensaios de queda de fibronectina (FN) in vitro
  • Especificidade da proteína
  • Usada no estudo de migração celular
Ações bioquímicas/fisiológicas
A fibronectina (FN) desempenha um papel essencial em várias funções biológicas, como angiogênese, migração celular, adesão célula a célula, fixação célula a membrana basal, estabilização de coágulos, embriogênese, diferenciação, cicatrização de feridas, bem como ligação de patógenos a células de mamíferos e matriz extracelular. Estudos com a população Han chinesa mostram que as mutações nesse gene podem estar associadas à susceptibilidade à osteoartrite (OA) de joelho. A variante de processamento do domínio extra B (EDB) da FN é um indicador de angiogênese tumoral, e com o aumento da rigidez de matriz, ocorre um aumento da produção dessa isoforma pelas células endoteliais. No câncer colorretal (CRC), a EDA está ligada à metástase, à vasculogênese e à tumorigênese e promove a transição epitelial-mesenquimal.
Atenção
A solução reconstituída deve ser armazenada em alíquotas de trabalho a -20 °C ou menos. Não se recomenda agitação em vórtex, agitação excessiva nem congelamento e descongelamento adicionais da fibronectina reconstituída.
Nota de preparo
Este produto é liofilizado a partir de uma solução salina tamponada com Tris 0,05 M em pH 7,5. Ele é solúvel a 1 mg/ml em água e deve ser dissolvido por pelo menos 30 minutos a 37 °C. Uma pequena quantidade de material não dissolvido pode permanecer, mas isso não afetará o desempenho. A homogeneidade da proteína é avaliada por imunoeletroforese e testada quanto a endotoxinas, e o material de origem testou negativo para HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Para revestir superfícies de cultura, a fibronectina deve ser diluída em solução salina estéril balanceada e revestida com o volume mínimo. Em seguida, a superfície deve ser seca ao ar por 45 minutos em temperatura ambiente, e pode ser armazenada por 2-4 semanas a 2-8 °C.
Exoneração de responsabilidade
SOMENTE PARA USO EM PESQUISA. Esse produto é regulamentado na França quando se destina ao uso para fins científicos, inclusive para atividades de importação e exportação (Artigo L 1211-1 parágrafo 2 do Código de Saúde Pública). O comprador (ou seja, o usuário final) deve obter uma autorização de importação do Ministério da Pesquisa da França, conforme o Artigo L1245-5-1 II. do Código de Saúde Pública. Ao solicitar este produto, você confirma que obteve a autorização de importação adequada.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Francois Bordeleau et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(27), 8314-8319 (2015-06-25)
Alternative splicing of proteins gives rise to different isoforms that play a crucial role in regulating several cellular processes. Notably, splicing profiles are altered in several cancer types, and these profiles are believed to be involved in driving the oncogenic
Chia-Wen Chang et al.
Lab on a chip, 14(19), 3762-3772 (2014-08-07)
This paper reports a polydimethylsiloxane-polycarbonate (PDMS-PC) hybrid microfluidic device capable of performing cell culture under combinations of chemical and oxygen gradients. The microfluidic device is constructed of two PDMS layers with microfluidic channel patterns separated by a thin PDMS membrane.
Timothy E Quan et al.
Methods in molecular medicine, 135, 423-434 (2007-10-24)
Fibrocytes circulate in the peripheral blood, produce collagen and other matrix proteins, and express cell surface markers indicative of a hematopoetic origin distinguishing them from fibroblasts. Circulating fibrocytes were first identified in 1994 in a model system of wound repair
Kerim B Kaylan et al.
Integrative biology : quantitative biosciences from nano to macro, 8(12), 1221-1231 (2016-11-02)
Carcinoma progression is influenced by interactions between epithelial tumor cells and components of their microenvironment. In particular, cell-extracellular matrix (ECM) interactions are known to drive tumor growth, metastatic potential, and sensitivity or resistance to therapy. Yet the intrinsic complexity of
Marianne J van den Heuvel et al.
Journal of virology, 79(13), 8164-8170 (2005-06-16)
Bovine leukemia virus (BLV) is a deltaretrovirus that infects cattle worldwide. In agriculturally intensive regions, approximately 30% of dairy cows are BLV infected. Like the human T-cell leukemia virus (HTLV), there is a lengthy period of viral quiescence after initial
Artigos
Fibronectin (FN) is a multifunctional, extracellular plasma glycoprotein produced by hepatocytes that circulates at near micromolar concentration and assembles into extracellular matrix fibrils at cell surfaces along with locally produced cellular FN.
Attachment Factors for 3-Dimensional Cell Culture
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Ver tudo
Protocolos
Dilute fibronectin to the desired concentration. Optimum conditions for attachment are dependent on cell type and application. The typical coating concentration is 1 – 5 ug/cm2.Fibronectin coating protocol, products, and FAQs.
Conteúdo relacionado
Defined culture conditions. Consistent growth of human cancer cell lines in PromoCell’s serum-free/xeno-free Cancer Cell Line Media-XF. Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com