Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
A8022
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
heat shock fraction, pH 5.2, ≥96%
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
Ensaio
≥96%
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
poly bottle of
origem
USA origin
técnica(s)
ELISA: suitable
blocking: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
Impurezas
BT and VSV virus, tested
pH
5.2
solubilidade
water: soluble (40 mg/ml)
nº de adesão UniProt
atividade externa
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
A albumina sérica bovina (BSA) é uma proteína sérica com um peso molecular calculado de 66.430 Daltons. A BSA é composta por três domínios com dois subdomínios cada e é uma proteína α-helicoidal, globular e não glicosilada com 17 pontes dissulfeto.
A BSA age como uma proteína transportadora de biomoléculas, como ácidos graxos, aminoácidos e esteroides.
Aplicação
A albumina sérica bovina foi usada:
  • com anticorpos primários para evitar ligação inespecífica na imuno-histoquímica de cortes cardíacos
  • como um componente da solução inibidora de tripsina
  • como um componente do tampão de triagem estéril para imunocitoquímica de células progenitoras comuns da linhagem linfoide (CLP)
Embora não tenhamos testado especificamente esse produto nas aplicações a seguir, muitas publicações citaram o uso de A8022 em várias aplicações, como:
  • Cultura embrionária (Dobrinsky, J.R. et al., Biol. Reprod., 55(5), 1069-1074 (1996))
  • Meio de cultura de oócitos (Jung, Y.J., and Cheon, Y.-P., Dev. Reprod., 18(2), 117-125 (2014))
  • Western blot (Chronopoulos, A. et al., Nat. Commun., 7:7, 12630 (doi: 10.1038/ncomms12630) (2016)
Ações bioquímicas/fisiológicas
A albumina sérica bovina é usada em muitas aplicações, como as seguintes:
  • Transporte de fármacos, hormônios e ácidos graxos.
  • Agente bloqueador no ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) para evitar a ligação inespecífica de antígenos e anticorpos a placas de microtítulo
  • A BSA é um componente essencial de meios de cultura celular e favorece a diferenciação de células-tronco embrionárias (CTEh).
  • A BSA compartilha características estruturais com a albumina sérica humana. Sua alta solubilidade, baixo custo e pureza e interação com tensoativos a tornam útil nos setores cosmético e farmacêutico.
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Preparada usando fracionamento por choque térmico
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
The sinus venosus myocardium contributes to the atrioventricular canal: potential role during atrioventricular node development?
Kelder TP, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 19(6), 1375-1389 (2015)
Resistance of subventricular neural stem cells to chronic hypoxemia despite structural disorganization of the germinal center and impairment of neuronal and oligodendrocyte survival
de Tassigny XA, et al.
Hypoxia (Auckland, N.Z.), 3, 15-15 (2015)
In vitro differentiation of murine innate lymphoid cells from common lymphoid progenitor cells
Seehus C and Kaye J
Bio-protocol, 6, 1770e-1770e (2016)
Binding of fatty acid amide amphiphiles to bovine serum albumin: role of amide hydrogen bonding
Ghosh S and Dey J
The Journal of Physical Chemistry B, 119(25), 7804-7815 (2015)
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and blocking with bovine serum albumin (BSA)?not all BSAs are alike
Xiao Y and Isaacs SN
Journal of Immunological Methods, 384(1-2), 148-151 (2012)