Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
A3912
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
heat shock fraction, pH 5.2, ≥96%
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
fonte biológica
bovine
Ensaio
≥96%
forma
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
poly bottle of
origem
USA origin
técnica(s)
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
perda
≤5%
pH
5.2
solubilidade
water: soluble (40 mg/ml)
nº de adesão UniProt
atividade externa
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
Bovine serum albumin (BSA) is a 66.4 kDa, water-soluble protein composed of 583 amino acids. It has a single polypeptide chain with three homologous domains formed by six α-helices. Depending on pH, it undergoes reversible conformational isomerization. The native structure of the protein becomes reactive and flexible on heating. BSA has been used as a model protein in various applications, including immunodiagnostic procedures, cell culture media and clinical chemistry. Serum albumins facilitates drug disposition and efficacy by maintaining osmotic blood pressure.
Aplicação
Bovine Serum Albumin (BSA) has been used:
  • to study its adsorption on a planar poly(acrylic acid) (PAA) brush layer through fixed-angle optical reflectometry
  • to measure its adsorption on a variety of thin films by means of total internal reflection spectroscopy
  • as a constituent of Krebs-Ringer bicarbonate buffer, which acts as a perfusate during placental perfusion
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Qualidade
Remainder mostly globulins.
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Prepared using heat shock fractionation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Adsorption of the protein bovine serum albumin in a planar poly (acrylic acid) brush layer as measured by optical reflectometry
de Vos WM, et al.
Langmuir, 24(13), 6575-6584 (2008)
Functional role of P-glycoprotein in the human blood-placental barrier
Molsa M, et al.
Clinical Pharmacology and Therapeutics, 78(2), 123-131 (2005)
Real-time analysis of protein adsorption to a variety of thin films
Sapsford KE and Ligler FS
Biosensors And Bioelectronics, 19(9), 1045-1055 (2004)
Yiwen Sun et al.
Biomedical optics express, 9(7), 2917-2929 (2018-07-10)
The development of new spectral analysis methods in bio thin-film detection has generated intense interest in terahertz (THz) spectroscopy and its application in a wide range of fields. In this paper, it is the first time that machine learning methods
Study of the interaction between monoammonium glycyrrhizinate and bovine serum albumin.
Hu Y J, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 36(4), 915-919 (2004)