Key Documents
B4287
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
heat shock fraction, protease free, suitable for hybridization, pH 7, ≥98%
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
grau
for molecular biology
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98%
forma
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
poly bottle of
origem
USA origin
técnica(s)
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
pH
7
solubilidade
water: soluble (40 mg/ml)
nº de adesão UniProt
atividade externa
Protease free
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Aplicação
A non-acetylated protein suitable as a blocking agent in Southern blotting. If your application requires nuclease-free BSA, we recommend our acetylated BSA for these critical applications.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Características e benefícios
  • Protease free
  • Suitable for blocking non-specific protein binding sites in hybridizations
  • Heat shock fractionated
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Prepared using heat shock fractionation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Line Verckist et al.
Respiratory research, 19(1), 207-207 (2018-10-28)
The microenvironment (ME) of neuroepithelial bodies (NEBs) harbors densely innervated groups of pulmonary neuroendocrine cells that are covered by Clara-like cells (CLCs) and is believed to be important during development and for adult airway epithelial repair after severe injury. Yet
Matthew L Fisher et al.
Molecular carcinogenesis, 55(12), 2024-2036 (2015-12-24)
Melanoma is a metastatic cancer associated with poor survival. Here, we study a subpopulation of melanoma cancer cells displaying melanoma cancer stem cell (MCS cells) properties including elevated expression of stem cell markers, increased ability to survive as spheroids, and
Gautam Adhikary et al.
Carcinogenesis, 36(7), 800-810 (2015-05-15)
Polycomb group proteins, including Ezh2, are important candidate stem cell maintenance proteins in epidermal squamous cell carcinoma. We previously showed that epidermal cancer stem cells (ECS cells) represent a minority of cells in tumors, are highly enriched in Ezh2 and
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that
Ignacio Izeddin et al.
PloS one, 6(1), e15611-e15611 (2011-01-26)
The actin cytoskeleton of dendritic spines plays a key role in morphological aspects of synaptic plasticity. The detailed analysis of the spine structure and dynamics in live neurons, however, has been hampered by the diffraction-limited resolution of conventional fluorescence microscopy.