Documentos Principais
A4737
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
lyophilized powder, protease, essentially free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (agarose gel electrophoresis)
forma
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
embalagem
poly bottle of
origem
New Zealand origin
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
Impurezas
≤8.0% water (Karl Fischer)
pH
4.8-7.5
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL
nº de adesão UniProt
atividade externa
protease, essentially free
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
The most abundant plasma protein in mammals is albumin. It is produced in the liver and transferred as a non-glycosylated protein into the plasma. This multifunctional protein can bind to ligands.
Aplicação
Bovine serum albumin (BSA) is extensively used for drug delivery since it is widely available, cheap and easily purified, has ligand-binding properties, and is widely accepted in the pharmaceutical industry.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Albumin is the most important circulatory protein involved in the control of Ca2+ (and Mg2+) levels in mammals.
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Purified by chromatography
Sourced and manufactured in New Zealand
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Ting Gong et al.
Biology of reproduction, 95(6), 116-116 (2016-09-30)
Saccharin sodium consumption is considered safe and beneficial, owing to its very intense sweetness without any associated calories, but supporting scientific data remain sparse and controversial. Herein, we demonstrate that dose-response relationships existed with regard to administration of saccharin or
Yuangang Zu et al.
International journal of nanomedicine, 8, 1207-1222 (2013-04-10)
The livertaxis of glycyrrhizic acid-conjugated bovine serum albumin (GL-BSA) has been reported in the literature. Now, in this paper, we describe a novel type of drug-targeted delivery system containing 10-hydroxycamptothecin (HCPT) with liver tumor targeting. First, GL was coupled to
Karolina A Majorek et al.
Molecular immunology, 52(3-4), 174-182 (2012-06-09)
Serum albumin (SA) is the most abundant plasma protein in mammals. SA is a multifunctional protein with extraordinary ligand binding capacity, making it a transporter molecule for a diverse range of metabolites, drugs, nutrients, metals and other molecules. Due to
Junaid Akhtar et al.
Bio-protocol, 10(4), e3520-e3520 (2021-03-04)
Chromatin immunoprecipitation is extensively used to investigate the epigenetic profile and transcription factor binding sites in the genome. However, when the starting material is limited, the conventional ChIP-Seq approach cannot be implemented. This protocol describes a method that can be
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that